371732
Anti-Gsα-Subunit, C-Terminal (385-394) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Gₛα Antibody, Gₛα-Subunit Detection Antibody, Rabbit Anti-Gₛα-Subunit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNAI1(2770)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Gsα-Subunit, His•Tag, Rat Brain, Recombinant, E. coli (Cat. No. 371765) or Gsα-Subunit, Recombinant, E. coli, Immunoblot Standard (Cat. No. 371764)
Sonstige Hinweise
Raymond, J.R., et al. 1993. Biochemistry32, 11064.
Mumby, S.M., and Gilman, A.G. 1991. Methods Enzymol.195, 215.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable