MABN1189
Anti-GluR2 Antibody, clone 14C12.2
clone 14C12.2, from mouse
Synonym(e):
Glutamate receptor 2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluA2, GluR-2, GluR-B, GluR-K2, GluR2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
14C12.2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIA2(2891)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GluR2 in 10 µg of rat brain membrane extract.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GluR2 in 10 µg of mouse brain membrane extract.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable