Wichtige Dokumente
MABF957
Sigma-Aldrich
Anti-CLEC-2-Antikörper, Klon AYP1
clone AYP1, from mouse
Synonym(e):
C-type lectin domain family 1 member B, C-type lectin-like receptor 2, CLEC-2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AYP1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLEC1B(51266)
Allgemeine Beschreibung
C-Typ-Lektin Domänenfamilie 1 Mitglied B (UniProt Q9P126; auch bekannt als C-Typ-Lektin-ähnlicher Rezeptor 2, CLEC-2) wird durch das Gen CLEC1B (auch bekannt als CLEC2, UNQ721/PRO1384) (Gen-ID 51266) beim Menschen kodiert. CLEC-2 ist ein Typ-II-Einzel-Transmembranprotein (AS 34–54) mit einer großen extrazellulären (AS 55–229) Region, die eine C-Typ-Lektin-Domäne (AS 109–217) und ein kurzes N-terminales zytoplasmisches Ende (AS 1–33) mit einem einzigen Hem-Immunrezeptor-Tyrosin-basierten Aktivierungsmotiv (hemITAM; AS 7–10) enthält. Die Expression von CLEC-2 ist auf Thrombozyten beschränkt, wo es über sein hemITAM-Motiv die Aktivierung der Thrombozyten vermittelt, was zur proteolytischen Spaltung von zwei anderen Thrombozyten-ITAM-Rezeptoren, Glykoprotein (GP) VI und Fc RIIa, aber nicht von CLEC-2 selbst führt. CLEC-2 fungiert als Rezeptor für das Typ-I-Transmembran-GP Podoplanin, das außerhalb des Gefäßsystems weit verbreitet ist, einschließlich lymphatischer Endothelzellen, Typ-1-Lungenalveolarzellen, Lymphknoten-Stromazellen, des Aderhautplexusepithels, entzündlicher Makrophagen sowie einer Untergruppe aktivierter T-Helfer(Th)17-Zellen. Patienten mit rheumatoider Arthritis weisen erhöhte Plasmaspiegel von CLEC-2-positiven Mikropartikeln auf. Diese Mikropartikel stammen von aktivierten Thrombozyten und sind negativ für GPVI, während Mikropartikel in gesunden Spendern überwiegend von Megakaryozyten stammen und sowohl für CLEC-2 als auch für GPVI positiv sind. Die Thrombozyten-spezifische Deletion von CLEC-2 oder eines seiner nachgeschalteten Signalproteine, Syk, SLP-76 oder PLC 2, führt bei Mäusen zu einer Reihe von Entwicklungsproblemen, einschließlich einer Blut-Lymph-Vermischung in der Mitte der Schwangerschaft.
Spezifität
Klon AYP1 zielt auf ein extrazelluläres Epitop ab, das in beiden gespleißten Isoformen des humanen CLEC-2/CLEC1B vorkommt und von UniProt (Q9P126) gemeldet wird.
Immunogen
His-markiertes rekombinantes extrazelluläres humanes CLEC-2-Fragment.
Anwendung
Dieser monoklonale Maus-Anti-CLEC-2-Antikörper, Klon AYP1, Best.- N. MABF957, wurde zur Verwendung in der Durchflusszytometrie, in Funktionsassays und in der Immunpräzipitation für den Nachweis von CLEC-2 validiert.
Durchflusszytometrie-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine Doxycyclin-abhängige Expressionsinduktion von exogen transfiziertem CLEC-2/CLEC1B unter Verwendung von T-REx 293 Zellen nachgewiesen (Gitz, E., et al. (2014). Blood. 124(14): 2262-2270.).
Durchflusszytometrische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge (vorkonjugiert mit Alexa Fluor 488) wurde die CLEC-2/CLEC1B-Expression auf der Oberfläche von Thrombozyten und CD41-positiven Mikropartikeln in Thrombozyten-reichem Plasma (PRP) nachgewiesen, nicht aber auf Monozyten, Neutrophilen, dendritischen Zellen, B- oder T-Zellen (Gitz, E., et al. (2014). Blood. 124(14):2262-2270).
Funktionsassay: Das Fab-Fragment des Klons AYP1 (2,5 µg/mL), quervernetzt mit Anti-Maus-Fab-spezifischen F(ab)2-Fragmenten, aber nicht AYP1-Fab oder Anti-Maus-F(ab)2 allein, induzierte die P-Selektin-Expression an der Oberfläche und die Aggregation gewaschener humaner Thrombozyten (Gitz, E., et al. (2014). Blood. 124(14): 2262-2270).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurde CLEC-2/CLEC1B aus humanen Thrombozytenlysaten immunpräzipitiert. Die Stimulation mit Rhodocytin vor der Zelllyse und IP induzierte die Tyrosinphosphorylierung von CLEC-2/CLEC1B (Gitz, E., et al. (2014). Blood. 124(14):2262–2270).
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie in humanen Thrombozyten.
Durchflusszytometrie-Analyse: Mit 0,2 µl dieses Antikörpers wurde CLEC-2/CLEC1B auf der Oberfläche humaner Thrombozyten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
26,60 kDa (Isoform 1) und 23,10 kDa (Isoform 2). ~32/40 kDa Doublette, die auf eine unterschiedliche Glykosylierung zurückzuführen ist (Gitz, E., et al. (2014). Blood. 124(14):2262–2270).
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manisha Yadav et al.
Microbiology spectrum, 11(3), e0412222-e0412222 (2023-05-01)
To initiate an antileishmanial adaptive immune response, dendritic cells (DCs) must carry Leishmania antigens from peripheral tissues to local draining lymph nodes. However, the migratory capacity of DCs is largely compromised during Leishmania donovani infection. The molecular mechanism underlying this