MABF3161
Anti-β-Catenin Antibody, clone 12F7
Synonym(e):
b-Cat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12F7, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 85.44 kDa
observed mol wt ~95 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
zebrafish, bovine, Xenopus, chicken, rat, mouse
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
N-terminal half
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
chicken ... B-Cat(395964)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected β-Catenin in A431 cell lysates.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected β-Catenin in Immunohistochemistry applications (Qu, Y., et al. (2016). Proc. Natl. Acad. Sci. USA.113(33); 9339-44).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected β-Catenin in Western Blotting applications (Johnson, K.R., et al. (1993). Exp. Cell Res. 207(2); 252-60).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable