Wichtige Dokumente
MABF270
Sigma-Aldrich
Anti-STING-Antikörper, Klon S17G2C4B7
clone S17G2C4B7, from mouse
Synonym(e):
Stimulator of interferon genes protein, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, Transmembrane protein 173
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S17G2C4B7, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Das Stimulator-of-interferon-genes-Protein (UniProt Q86WV6; auch bekannt als endoplasmatischer Retikulum-Interferon-Stimulator, ERIS, hMITA, hSTING, Mediator der IRF3-Aktivierung, Transmembranprotein 173) wird durch das Gen TMEM173 (auch bekannt als ERIS, MITA, MPYS, SAVI, STING) (Gen-ID 340061) beim Menschen kodiert. STING ist ein Adaptorprotein, das durch zytosolische dsDNA oder zyklische Dinukleotide aktiviert wird und eine entscheidende Rolle bei der Auslösung angeborener Reaktionen auf Infektionen durch verschiedene Krankheitserreger, einschließlich des Herpes-simplex-Virus (HSV), spielt. Sobald STING aktiviert ist, verlagert es sich in das endoplasmatische Retikulum und aktiviert den TBK1/IRF3-Signalweg, der wiederum die Hochregulierung von Interferon (IFN) β vermittelt. Außerdem ist bekannt, dass der DNA-Sensor IFI16 als STING-Ligand fungiert und die STING-abhängige Erkennung von Virusinfektionen potenziert, indem er zelluläre virale DNA für STING präsentiert. STING ist ein vierfaches Transmembranprotein (AS 21–41, 47–67, 87–106, 116–136), bei dem sowohl das N- als auch das C-terminale Ende des Proteins intrazellulär exponiert ist (AS 1–20 und 137–379). Der C-terminale zytoplasmatische Schwanz enthält die c-di-GMP-Bindungsdomäne (CBD; AS 153–340) mit zwei c-di-GMP-bindenden Regionen (AS 162–167 und 238–241).
Spezifität
Klon S17G2C4B7 erkennt ein Epitop in der C-terminalen zytoplasmatischen Domäne von humanem und murinem STING.
Immunogen
Epitop: Aminosäuren 301–315.
His-markiertes rekombinantes humanes STING-Fragment der C-terminalen zytoplasmatischen Domäne.
Anwendung
Der Anti-STING-Antikörper, Klon S17G2C4B7, ist ein Antikörper gegen STING zur Verwendung in Western-Blot und Immunzytochemie.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:200-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde die Expression von exogen transfiziertem humanem und murinem STING in HEK293T-Zellen sowie das endogene STING in Telomerase-immortalisierten humanem Vorhautfibroblasten-hTERT-BJ1 nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Glen N. Barber, University of Miami School of Medicine, FL, U.S.A.).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde die Expression von exogen transfiziertem humanem und murinem STING in HEK293T-Zellen sowie das endogene STING in Telomerase-immortalisierten humanem Vorhautfibroblasten-hTERT-BJ1 nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Glen N. Barber, University of Miami School of Medicine, FL, U.S.A.).
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in HEK293T-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde STING in 50 µg HEK293T-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 38 kDa gemessen. 42,19 kDa berechnet.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tanusree Sen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(2), 424-446 (2019-11-07)
Persistent endoplasmic reticulum (ER) stress in neurons is associated with activation of inflammatory cells and subsequent neuroinflammation following traumatic brain injury (TBI); however, the underlying mechanism remains elusive. We found that induction of neuronal-ER stress, which was mostly characterized by
Guoqiang Zhu et al.
Journal of virology, 97(5), e0022823-e0022823 (2023-05-10)
African swine fever (ASF), caused by the African swine fever virus (ASFV), is a transboundary infectious disease of domestic pigs and wild boars, resulting in significant swine production losses. Currently, no effective commercial ASF vaccines or therapeutic options are available.
Dapei Li et al.
The Journal of biological chemistry, 297(2), 100930-100930 (2021-07-04)
Interferon-γ-inducible factor 16 (IFI16) triggers stimulator of interferon (IFN) genes (STING)-dependent type I IFN production during host antiviral immunity and facilitates p53-dependent apoptosis during suppressing tumorigenesis. We have previously reported that STING-mediated IFI16 degradation negatively regulates type I IFN production.
Liyong Zhang et al.
Nature cardiovascular research, 1(12), 1195-1214 (2022-12-01)
Heart failure (HF) is a rising global cardiovascular epidemic driven by aging and chronic inflammation. As elderly populations continue to increase, precision treatments for age-related cardiac decline are urgently needed. Here we report that cardiac and blood expression of IGFBP7