MABF213
Anti- STING, clone 41 Antibody
clone 41, 0.5 mg/mL, from rat
Synonym(e):
Stimulator of interferon genes protein, mSTING, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, Mediator of IRF3 activation, MMITA, Transmembrane protein 173, STING
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
41, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Sting1(72512)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected STING in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable