MABF2079M
Anti-CD8 alpha Antibody, clone 53-6.72
clone 53-6.72, from rat
Synonym(e):
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-cell surface glycoprotein Lyt-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
53-6.72, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cd8A(12525)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Functional Analysis: A representative lot detected CD8 alpha in Functional analysis applications (Daley, D., et. al. (2016). Cell. 166(6):1485-1499; Hannani, D., et. al. (2014). Cell Death Differ. 21(1):50-8).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD8 alpha in one million mouse thymocytes.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2