MABF146C
Anti-CD45 (Mouse), PE-Cy7, clone 30-F11 Antibody
clone 30-F11, from rat, PE-Cy7
Synonym(e):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
PE-Cy7
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
30-F11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ptprc(19264)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD45 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable