Merck
MABE953
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-RNA-Pol-II(Ser2)-Antikörper, Klon 3E7C7
clone 3E7C7, from rat
Synonym(e):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E7C7, monoclonal
Speziesreaktivität
monkey, canine, human, rat, mouse
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer2)
Angaben zum Gen
human ... POLR2A(5430)
Allgemeine Beschreibung
RNA-Polymerase II (RNAPII oder Pol II) ist ein Enzym mit mehreren Untereinheiten, das für die Transkription von DNA zu RNA aus proteinkodierenden Genen verantwortlich ist. Die Einleitung der Transkription erfordert die Rekrutierung der vollständigen Transkriptionsmaschinerie an einen Promotor durch eine Anforderung von Aktivatoren und Chromatin-Remodellierungsfaktoren. RNAPII kann 10 bis 14 Untereinheiten koordinieren. Dieser Komplex interagiert mit den Promotor-Regionen von Genen und einer Reihe von Elementen sowie Transkriptionsfaktoren. Die DNA-Bindungsdomäne der Polymerase ist eine Rille, in der TFIIB die DNA zum Abwickeln und zur Transkription ausrichtet. Da der RNA-Polymerase-II(RNAPII)-Transkriptionsfaktor immer weiter untersucht wird, steigt das Interesse von vielen Forschern an der Verwendung von Immunblots zum Nachweise von RNAPII in verschiedenen Proteinpräparationen und Säulenfraktionen. RNAPII aus HeLa-Zellen enthält 10 Untereinheiten, von denen die größte eine Heptapeptid-Wiederholung (PTSPSYS) in der C-terminalen Domäne (CTD) enthält. Diese große Untereinheit durchläuft während der Transkription die nicht phosphorylierte (RNAPIIA) und hyperphosphorylierte (RNAPIIO) Form. RNAPIIA assoziiert mit dem Basaltranskriptionskomplex und wird vor der Synthese der ersten Phosphodiester-Bindung zur RNAPIIO-Form phosphoryliert. Der Zeitpunkt dieser Ereignisse lässt darauf schließen, dass diese Phosphorylierung als Regulationspunkt fungieren kann und es besteht großes Interesse daran, die Komponenten des Transkriptionskomplexes mit CTD-Kinase-Aktivität zu identifizieren.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das an Ser2 phosphoryliertem humanem RNA-Pol II entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-phospho-RNA-Pol-II(Ser2)-Antikörper, Klon 3E7C7, ist für den Einsatz in Western-Blots, ChIP-seq, ELISA, ICC und ChIP zum Nachweis von phospho-RNA Pol II (Ser2) validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies phospho-RNA Pol II (Ser2 ) in 10 µg HeLa-Kernextrakt nach.
Western-Blot: Eine repräsentative Charge wies phospho-RNA Pol II (Ser2 ) in 10 µg HeLa-Zelllysat nach (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.).
Chromatin-Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde phospho-RNA Pol II (Ser2) aus HeLa-Zelllysat ausgefällt (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.; Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54–62).
Chromatin-Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde phospho-RNA Pol II (Ser2) aus HeLa-Zelllysat ausgefällt (Odawara, J., et al. (2011). BMC Genomics. 12:516.; Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54–62.).
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde phospho-RNA Pol II (Ser2) in einem Panel von nicht modifizierten und modifizierten RNA-Pol-II(Ser2)-Proteinen nachgewiesen (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge eines unabhängigen Labors wurde phospho-RNA Pol II (Ser2) in HeLa-Zellen nachgewiesen (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Life Technologies.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde phospho-RNA Pol II (Ser2) in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~217 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuanfei Shi et al.
Molecular carcinogenesis, 59(9), 1076-1087 (2020-07-22)
The bromodomain and extra-terminal (BET) domain inhibitor JQ1 exerts potent anticancer activity in various cancer cells. However, the resistance to BET inhibitors in leukemia stem cells limits its implication in acute myeloid leukemia (AML). High concentration of triptolide (TPL) presents
Steven P O'Hara et al.
The Journal of biological chemistry, 294(49), 18698-18713 (2019-10-30)
Primary sclerosing cholangitis (PSC) is an idiopathic, progressive cholangiopathy. Cholangiocyte senescence is important in PSC pathogenesis, and we have previously reported that senescence is regulated by the transcription factor ETS proto-oncogene 1 (ETS1) and associated with overexpression of BCL2 like
Steven P O'Hara et al.
The Journal of biological chemistry, 292(12), 4833-4846 (2017-02-12)
Primary sclerosing cholangitis (PSC) is a chronic, fibroinflammatory cholangiopathy (disease of the bile ducts) of unknown pathogenesis. We reported that cholangiocyte senescence features prominently in PSC and that neuroblastoma RAS viral oncogene homolog (NRAS) is activated in PSC cholangiocytes. Additionally
Lucia Maß et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 104(5), 1423-1436 (2020-09-09)
To unravel the function of a protein of interest, it is crucial to asses to what extent it associates via direct interactions or by overlapping expression with other proteins. ROXY1, a land plant-specific glutaredoxin, exerts a function in Arabidopsis flower
Paula Diaz-Bulnes et al.
International journal of biological sciences, 20(5), 1547-1562 (2024-03-14)
Renal ischemia-reperfusion injury (IRI) leads to endoplasmic reticulum (ER) stress, thereby initiating the unfolded protein response (UPR). When sustained, this response may trigger the inflammation and tubular cell death that acts to aggravate the damage. Here, we show that knockdown