Wichtige Dokumente
MABE1073
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-SMC3-Antikörper (Lys105/106), Klon 21A7
clone 21A7, from mouse
Synonym(e):
Structural maintenance of chromosomes protein 3, Lys105/106 acetylated, Bamacan, Lys105/106 acetylated, Basement membrane-associated chondroitin proteoglycan, Lys105/106 acetylated, Chondroitin sulfate proteoglycan 6, Lys105/106 acetylated, Chromosome-as
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
21A7, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys105/Lys106)
Angaben zum Gen
human ... SMC3(9126)
Allgemeine Beschreibung
Structural maintenance of chromosomes protein 3 (UniProt Q9UQE7; auch als Bamacan, Basement membrane-associated chondroitin proteoglycan, Chondroitin sulfate proteoglycan 6, Chromosome-associated polypeptide, hCAP, SMC-Protein 3, SMC-3) wird beim Menschen durch das SMC3-Gen (auch als BAM, BMH, CDLS3, CSPG6, SMC3L1 bekannt, Gen-ID 9126) kodiert. Cohesin ist ein dreiteiliger Kernkomplex, der aus Rad21 und zwei SMC-Proteinen (Structural maintenance of chromosomes protein), SMC1 und SMC3, besteht. Cohesin spielt eine wichtige Rolle bei der Kohäsion von Schwesterchromatiden sowie bei der DNA-Reparatur und Genexpressionsregulation. Um während der S-Phase eine Kohäsion von Schwesterchromatiden zu bilden, wird SMC3 durch zwei Cohesin-Acetyltransferasen (CoAT), ESCO1 und ESCO2, die sich durch ihre N-terminalen Domänen und Expression während der Entwicklung sowie über den Zellzyklus hinweg unterscheiden, acetyliert (beim Mensch an K105 und K106). Eine ChIP-Seq-Analyse zeigt, dass ESCO1 durch Cohesin an mehr als 11.000 Stellen rekrutiert wird, die von Cohesin und CTCF besetzt werden, das langweitreichende Chromatin-Wechselwirkungen vermittelt und die universelle Transkription reguliert. Andererseits wird ESCO2 unregelmäßig an Stellen angereichert, auf die REST/NRSF (RE1-silencing transcription factor/neuron-restrictive silencer factor) abzielt, der die Transkription von neuronenspezifischen Genen unterdrückt. Es wird angenommen, dass die SMC3-Acetylierung konformationelle Änderungen der dimeren Gelenkstruktur während der S-Phase einleitet und das Öffnen des Dimers sowie Beladen von DNA ermöglicht.
Spezifität
Klon 21A7 band Lys105/106-diacetyliertes SMC3-Peptid mit zweifach höherer Affinität als Lys105-monoacetyliertes SMC3-Peptid (Kd = 0,04 bzw. 0,09 µg/ml), zeigte jedoch eine deutlich reduzierte Affinität für Lys105-monoacetyliertes (Kd = 0,73 µg/ml) und kaum Affinität für nichtacetyliertes (Kd = 2,99 µg/ml) Peptid (Rahman, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(36):11270-11275).
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das der Zielregionsequenz von SMC3 mit acetyliertem Lys105 und Lys106 von Mensch/Maus/Ratte entspricht.
Anwendung
Anti-Acetyl-SMC3 (Lys105/106), Klon 21A7, Katalognr. MABE1073. ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf die SMC3-Lys105/106-Acetylierung abzielt und in Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), ChIP-seq, ELISA und Western Blot geprüft wurde.
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge band Lys105/106-diacetyliertes SMC3-Peptid mit zweifach höherer Affinität als Lys105-monoacetyliertes SMC3-Peptid (Kd = 0,04 bzw. 0,09 µg/ml), zeigte jedoch eine deutlich reduzierte Affinität für Lys105-monoacetyliertes (Kd = 0,73 µg/ml) und kaum Affinität für nichtacetyliertes (Kd = 2,99 µg/ml) Peptid (Rahman, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(36):11270-11275).
Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP)-Analyse: Eine repräsentative Charge wies eine erhöhte SMC3-Anwesenheit an Zielchromatinstellen in HDAC8-Null-HCT116-Zellen als in Wildtyp-HCT-116-Zellen nach (Rahman, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(36):11270-11275).
ChIP-seq-Analyse: Eine repräsentative Charge wies SMC3-Chromosom 11-Anreicherungsstellen, einschließlich 81 % der Rad21-Zielstellen und 70 % der Esco1-Zielstellen, durch ChIP-seq nach (Rahman, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(36):11270-11275).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies SMC3-Lys105/106-Acetylierung in HeLa-Zellen nach. ESCO1- oder ESCO2-Abbau durch eine shRNA-Behandlung reduzierte das Maß an SMC3-Lys105/106-Acetylierung, während ein doppelter ESCO1/2-Abbau zur stärksten Reduktion der SMC3-Lys105/106-Acetylierung führte (Rahman, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(36):11270-11275).
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an humanen Retinaepithelpigment(REP)-Zellen.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies eine reduzierte SMC3-Lys105/106-Acetylierung in 10 µg Lysat aus humanen N-Acetyltransferase-ESCO1-Knockout-Retinaepithelpigment (REP)-Zellen als in Lysat von Wildtyp-REP-Zellen nach.
Zielbeschreibung
~ 160 kDa gemessen. 142,0/141,5/141,6/138,4/140,7 kDa (Rind/Mensch/Maus/Ratte/Krallenfrosch) berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Maus-IgG2b in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicole L Arruda et al.
Epigenetics & chromatin, 15(1), 30-30 (2022-08-20)
Cohesin is an important structural regulator of the genome, regulating both three-dimensional genome organization and gene expression. The core cohesin trimer interacts with various HEAT repeat accessory subunits, yielding cohesin complexes of distinct compositions and potentially distinct functions. The roles
Chunlong Zhao et al.
Journal of medicinal chemistry, 67(16), 14016-14039 (2024-08-02)
HDAC8 can mediate signals by using its enzymatic or nonenzymatic functions, which are expected to be critical for various types of cancer. Herein, we employed proteolysis targeting chimera (PROTAC) technology to target the enzymatic as well as the nonenzymatic functions
Tasha B Toro et al.
PloS one, 18(9), e0291779-e0291779 (2023-09-18)
Acetylation of lysine residues is an important and common post-translational regulatory mechanism occurring on thousands of non-histone proteins. Lysine deacetylases (KDACs or HDACs) are a family of enzymes responsible for removing acetylation. To identify the biological mechanisms regulated by individual
Jiaxin Zhang et al.
Nucleic acids research, 51(10), 4760-4773 (2023-03-14)
Besides entrapping sister chromatids, cohesin drives other high-order chromosomal structural dynamics like looping, compartmentalization and condensation. ESCO2 acetylates a subset of cohesin so that cohesion must be established and only be established between nascent sister chromatids. How this process is
Design, synthesis and biological evaluation of quinoline-2-carbonitrile-based hydroxamic acids as dual tubulin polymerization and histone deacetylases inhibitors.
Hauguel, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 240, 114573-114573 (2022)