MABC1636
Anti-MLKL Antibody, clone 7G2
Synonym(e):
Mixed lineage kinase domain-like protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7G2, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 54.58 kDa
observed mol wt ~50 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Epitopsequenz
C-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MLKL(197259)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in lysates from HT-29 cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected MLKL in lysates from wild-type HT-29 cells, but not in MLKL knockout cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLKL in Western Blotting applications (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MLKL in Immunofluorescence applications (Samson, A.L., et al. (2020). Nat Commun. 11(1):3151).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable