MABC1193
Anti-LC3A/LC3B Antibody
mouse monoclonal, 4F11.1
Synonym(e):
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B, Autophagy-related protein LC3 B, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, MAP1 light chain 3-like protein 2, MAP1A/MAP1B light chain 3 B, MAP1A/MAP1B LC3 B, Microtubule-associated protein 1 li
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-LC3A/B Antibody, clone 4F11.1, clone 4F11.1, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F11.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP1LC3B(81631)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LC3A/B in 10 µg of lysate from HeLa cells treated with 50 µM chloroquine.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable