Wichtige Dokumente
MAB858-3
Sigma-Aldrich
Anti-RSV-Antikörper (Nukleoprotein, Klon 130-12H)
clone 130-12H, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
RSV
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
130-12H, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2κ
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
RSV ist ein labiles Paramyxovirus, das in Gewebekulturen eine charakteristische Fusion humaner Zellen hervorruft – den Synzytialeffekt. Es wurden zwei Subtypen, A und B, identifiziert. Subtyp B sind die asymptomatischen Stämme des Virus. Die schwereren klinischen Erkrankungen umfassen Stämme des Subtyps A.
Spezifität
Kernprotein, 42-44 kDa
Immunogen
CH-18537
Anwendung
Anti-RSV-Antikörper (Nukleoprotein, Klon 130-12H) weist Werte des respiratorischen Synzytial-Virus nach und wurde für die Verwendung in ELISA und IF in Publikationen beschrieben und validiert.
ELISA bei 1:800+
Indirekte Immunfluoreszenz bei 1:100 bis 200+ (frisch eingefrorene Gewebeschnitte)
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Physikalische Form
Aufgereinigt. Flüssigkeit, 0,02 M Phosphatpuffer, 0,25 M NaCl, 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C aufbewahren.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich der unautorisierten kommerziellen Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shuai Shao et al.
NPJ vaccines, 9(1), 62-62 (2024-03-20)
Respiratory syncytial virus (RSV) is one of the most important pathogens causing respiratory tract infection in humans, especially in infants and the elderly. The identification and structural resolution of the potent neutralizing epitopes on RSV fusion (F) protein enable an
Cholesterol-rich microdomains as docking platforms for respiratory syncytial virus in normal human bronchial epithelial cells.
San-Juan-Vergara, H; Sampayo-Escobar, V; Reyes, N; Cha, B; Pacheco-Lugo, L; Wong et al.
Journal of virology null
Julien Sourimant et al.
Science advances, 8(25), eabo2236-eabo2236 (2022-06-25)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a leading cause of lower respiratory infections in infants and the immunocompromised, yet no efficient therapeutic exists. We have identified the AVG class of allosteric inhibitors of RSV RNA synthesis. Here, we demonstrate through biolayer
Silke M Currie et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 196(6), 2699-2710 (2016-02-14)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a leading cause of respiratory tract infection in infants, causing significant morbidity and mortality. No vaccine or specific, effective treatment is currently available. A more complete understanding of the key components of effective host response