AB1074
Anti-Influenza A-Antikörper
Chemicon®, from goat
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Spezifisch für Influenza A mittels IHA. Erkennt H1N1 und H3N2 und wahrsacheinlich auch andere Influenza A-Stämme. Nicht reaktiv mit HEp-2-Zellen. Kann mit zellulären Hühnerproteinen reagieren. Es wurde keine Reaktion mit Influenza B, RSV, Parainfluenza 1/2/3 oder Adenovirus beobachtet.
Immunogen
Influenza A-USSR (H1N1).
Anwendung
Anti-Influenza A-Antikörper ist ein Antikörper gegen Influenza A und wird in ELISA, IF, IH und WB verwendet.
Anwendungsbereiche sind u.a. ELISA, Fluoreszenzmikroskopie, Immunblotting und Immunhistochemie; ungekochte Proben nur in 1 mM DTT und 2 % SDS. Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Titer: 1:1.000 Indirekte Immunfluoreszenz. (1:2.500 mittels Hämagglutinationshemmung.)
Titer: 1:1.000 Indirekte Immunfluoreszenz. (1:2.500 mittels Hämagglutinationshemmung.)
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Infektionskrankheiten – viral
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Protein A aufgereinigt aus Ziegen-Immunglobulin in PBS (0,01 mol/l, pH 7,2) mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei +2 8 °C für 3 Monate haltbar, oder gefroren bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate nach Empfang haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Objektträger für die Influenza-Kontrolle, Katalognummer 5010-5
Objektträger für die Influenza-Kontrolle, Katalognummer 5010-5
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
PloS one, 11(10), e0164501-e0164501 (2016-10-08)
Host-derived proteases can augment or help to clear infections. This dichotomy is exemplified by cathepsin L (CTSL), which helps Hendra virus and SARS coronavirus to invade cells, but is essential for survival in mice with mycoplasma pneumonia. The present study
The Journal of biological chemistry, 295(6), 1704-1715 (2019-12-29)
The influenza A (H1N1)pdm09 outbreak in 2009 exemplified the problems accompanying the emergence of novel influenza A virus (IAV) strains and their unanticipated virulence in populations with no pre-existing immunity. Neuraminidase inhibitors (NAIs) are currently the drugs of choice for
The Journal of infectious diseases, 208(11), 1898-1905 (2013-08-01)
Reassortment within polymerase genes causes changes in the pathogenicity of influenza A viruses. We previously reported that the 2009 pH1N1 PA enhanced the pathogenicity of seasonal H1N1. We examined the effects of the PA gene from the HPAI H5N1 following
H4N8 subtype avian influenza virus isolated from shorebirds contains a unique PB1 gene and causes severe respiratory disease in mice.
Virology null
Virology journal, 14(1), 242-242 (2017-12-24)
Numerous toxicological studies have focused on injury caused by exposure to single types of nanoparticles, but few have investigated how such exposures impact a host's immune response to pathogen challenge. Few studies have shown that nanoparticles can alter a host's