MAB858-2
Anti-RSV Antibody, glycoprotein, all type A, B strains, clone 131-2G
clone 131-2G, from mouse
Synonym(e):
RSV
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
131-2G, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG1κ
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Infektionskrankheiten
Virale Infektionskrankheiten
Indirect Immunofluorescence (fresh frozen tissue sections)
Final working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
Not applicable