Wichtige Dokumente
MAB8293
Sigma-Aldrich
Anti-Parvovirus B19-Antikörper, A.S. 328-344 von VP2-Kapsidprotein, Klon R92F6
clone R92F6, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
R92F6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Erkennt humanes Parvovirus B19. Erkennt ein gemeinsames Epitop der VP1- und VP2-Strukturproteine von B19. In B19-infizierten Geweben ist die MAB8293-Färbung überwiegend im Zellkern lokalisiert; eine Färbung des Zytoplasmas kann aber auch festgestellt werden.
Immunogen
Epitop: A.S. 328-344 von VP2-Kapsidprotein
Natives, aus Humanplasma aufgereinigtes Parvovirus B19.
Anwendung
Anti-Parvovirus B19-Antikörper, A.S. 328-344 von VP2-Kapsidprotein, Klon R92F6 ist ein Antikörper gegen Parvovirus B19 zur Verwendung in ELISA, IF, IH(P) und WB.
EIA: 1:200.
IFA: 1:200–1:400.
Immunhistochemie an formalinfixierten Paraffingewebeschnitten: 1:50–1:100. Eine Antigendemaskierung mit Citratpuffer bei hohen Temperaturen wird empfohlen.
Western Blot: 1:1.000.
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Physikalische Form
Flüssigkeit in 20 mmol/l Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6 und 0,25 mol/l NaCl mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Parvovirus-positive Patientenprobe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Neutralization of human parvovirus B19 by plasma and intravenous immunoglobulins.
Jens Modrof,Andreas Berting,Bjorn Tille,Andreas Klotz,Christina Forstner,Sandra Rieger et al.
Transfusion null
Detection of parvovirus B19 capsid proteins in testicular tissues.
Monica E Polcz,Laura A Adamson,Reva S Datar,Larry J Fowler,Jacqueline A Hobbs
Urology null
Roles of E4orf6 and VA I RNA in adenovirus-mediated stimulation of human parvovirus B19 DNA replication and structural gene expression.
Winter, K; von Kietzell, K; Heilbronn, R; Pozzuto, T; Fechner, H; Weger, S
Journal of virology null
Recombinant viral-like particles of parvovirus B19 as antigen carriers of anthrax protective antigen.
Yoji Ogasawara, Georgios Amexis, Hiroki Yamaguchi, Sachiko Kajigaya, Stephan H Leppla, Neal S Young
In Vivo null
Rhiannon R Penkert et al.
Vaccines, 9(8) (2021-08-29)
Children with sickle cell disease (SCD) suffer life-threatening transient aplastic crisis (TAC) when infected with parvovirus B19. In utero, infection of healthy fetuses may result in anemia, hydrops, and death. Unfortunately, although promising vaccine candidates exist, no product has yet