Wichtige Dokumente
Z764728
Ultraschall-Prozessor 130 W
AC/DC input 220 V AC, UK plug
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Sonics & Materials VCX-130-230V-UK PLUG
Allgemeine Beschreibung
- 20 kHz
- Digitales Leistungsmessgerät
- Impulsgeber mit vollem Funktionsumfang, Aus-Zyklus: 1 s, Ein-Zyklus: regulierbar von 1 bis 10 s
- Elektronischer Zeitgeber, regulierbar von 1 bis 10 Stunden
- Regulierbare Ausgabesteuerung
- Automatische Feineinstellung
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)