Wichtige Dokumente
MAB8051
Sigma-Aldrich
Anti-Adenovirus-Antikörper, Klon 2/6
clone 2/6, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
2/6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Adenoviren sind 65–80 nm große, nicht umhüllte, reguläre Ikosaeder-Erreger, die häufig mit Atemwegs- und Magen-Darm-Erkrankungen sowie Bindehautentzündungen in Verbindung gebracht werden. Derzeit sind weit über 40 Typen von Adenoviren bekannt. Abgesehen von ihren schädlichen Auswirkungen werden Adenoviren zur Herstellung von Impfstoffen und in der Gentherapie eingesetzt. Sie sind auch in der Lage, die Zellproliferation auszulösen, indem sie die zellulären Antionkogene des Wirts beeinträchtigen. Adenoviren sind einfach herzustellen, vermehren sich schnell und effizient und können ihr Genom (einschließlich der von Forschern entwickelten Konstrukte) in den Zellkern einer Vielzahl post-mitotischer Zellen einschleusen und sind daher in der Forschung und für medizinische Anwendungen äußerst wertvoll – von der Interaktion zwischen Virus und Wirtszelle über die Einschleusung neuartiger Gene oder Regulierungsmechanismen in eukaryotische Zellsysteme bis hin zur Einschleusung therapeutischer Antikrebsgene.
Spezifität
Alle 41 Serotypen des Adenovirus.
Anwendung
ELISA
IFA: acetonfixierte Zellpräparate oder Gewebe.
FACS: {McNees, 2004}
Mit Puffer, pH 7,5–8,0, auf das gewünschte Arbeitsvolumen verdünnen.
Bei starker Verdünnung sollte ein proteinhaltiges oder anderes stabilisierendes Medium verwendet werden.
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Nachweis von Adenovirus mit diesem Anti-Adenovirus-Antikörper, Klon 2/6, der für die Verwendung in ELISA, FC, IF, IH validiert ist.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Protein-A-aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit von 1 mg/ml in 20 mmol/l Phosphatpuffer mit 25 mmol/l NaCl und 0,1 % Natriumazid, pH 7,6
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in praktischen Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Nicht in verdünnter Form aufbewahren.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Modeling adenovirus latency in human lymphocyte cell lines.
Zhang, Y; Huang, W; Ornelles, DA; Gooding, LR
Journal of virology null
An outbreak of epidemic keratoconjunctivitis in a regional ophthalmology clinic in New South Wales.
K A Viney,P J Kehoe,B Doyle,V Sheppeard,A R Roberts-Witteveen,H Semirli,K A McPhie et al.
Epidemiology and Infection null
Protein crystals in Adenovirus type 5-infected cells: requirements for intranuclear crystallogenesis, structural and functional analysis.
Franqueville, L; Henning, P; Magnusson, M; Vigne, E; Schoehn, G; Blair-Zajdel, ME; Habib et al.
Testing null
Postinternalization inhibition of adenovirus gene expression and infectious virus production in human T-cell lines.
McNees, AL; Mahr, JA; Ornelles, D; Gooding, LR
Journal of virology null