Wichtige Dokumente
MAB5460
Sigma-Aldrich
Anti-Nkx2.1-Antikörper, Klon 8G7-G3-1
ascites fluid, clone 8G7-G3-1, Chemicon®
Synonym(e):
TTF-1, Thyroid Transcription Factor-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8G7-G3-1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NKX2-1(7080)
Spezifität
Nkx2.1 (Thyroidaler Transkriptionsfaktor-1, TTF-1).
Immunogen
Rekombinantes Nkx2.1.
Anwendung
Dieser Anti-Nkx2.1-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IH(P) zum Nachweis von Nkx2.1 validiert.
Western Blot. Der Antikörper reagiert mit einer 40-kDa-Bande in Immunoblots der nukleären Extrakte oder Ganzzelllysate aus den Nkx2.1-positiven Zelllinien MLE15, H441-4, H345 und Typ-II-Pneumozytenzellen der Ratte.
Immunhistochemie Der Antikörper kann in formalinfixiertem, in Paraffin eingebettetem Gewebe verwendet werden. Die wärmeinduzierte Epitop-Rückgewinnung wird empfohlen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Getestet
Sonstige Hinweise
Die Konzentration entnehmen Sie dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Weronika Szadzinska et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(44), 9129-9140 (2021-09-15)
In contrast to easily formed fear memories, fear extinction requires prolonged training. The prelimbic cortex (PL), which integrates signals from brain structures involved in fear conditioning and extinction such as the ventral hippocampus (vHIP) and the basolateral amygdala (BL), is
Yan Liu et al.
Nature biotechnology, 31(5), 440-447 (2013-04-23)
Dysfunction of basal forebrain cholinergic neurons (BFCNs) and γ-aminobutyric acid (GABA) interneurons, derived from medial ganglionic eminence (MGE), is implicated in disorders of learning and memory. Here we present a method for differentiating human embryonic stem cells (hESCs) to a
Zhenyu Chen et al.
Stem cell reports, 11(5), 1257-1271 (2018-11-20)
It is highly desirable to specify human developmental principles in an appropriate human model with advanced genetic tools. However, genetically engineering human cells with lineage-tracing systems has not been achieved. Here we introduce strategies to construct lineage-tracing systems in human
Xinyu Chen et al.
PLoS biology, 20(11), e3001868-e3001868 (2022-11-18)
The striatum links neuronal circuits in the human brain, and its malfunction causes neuronal disorders such as Huntington's disease (HD). A human striatum model that recapitulates fetal striatal development is vital to decoding the pathogenesis of striatum-related neurological disorders and
Saaket Varma et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 306(5), L405-L419 (2014-01-01)
Chronic injury of alveolar lung epithelium leads to epithelial disintegrity in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). We had reported earlier that Grhl2, a transcriptional factor, maintains alveolar epithelial cell integrity by directly regulating components of adherens and tight junctions and thus