Merck
AB1989
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
product name
Anti-Neurofilament H(200 kDa)-Antikörper, CT, serum, Chemicon®
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
bovine, rat, human, pig, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
Allgemeine Beschreibung
Neurofilamente sind eine Art von Intermediärfilamenten, die als wichtige Elemente des Zytoskeletts zur Unterstützung des Zytoplasmas von Axonen dienen. Sie sind die am häufigsten vertretenen fibrillären Komponenten des Axons und durchschnittlich 3–10-mal häufiger als dessen Mikrotubuli. Neurofilamente (Durchmesser 10 nm) sind aus drei verschlungenen Protofibrillen aufgebaut, die wiederum aus jeweils zwei tetrameren Protofilamentkomplexen aus monomeren Proteinen bestehen. Die Neurofilament-Triplett-Proteine (68/70, 160 und 200 kDa) treten im zentralen wie im peripheren Nervensystem auf und sind gewöhnlich Neuronen-spezifisch. Das 68/70-kDa-NF-L-Protein kann sich selbst zu einer filamentösen Struktur assemblieren, für die Co-Assemblierung der 160-kDa-NF-M und 200-kDa-NF-H-Proteine muss jedoch das 68/70-kDa-NF-L-Protein vorhanden sein. Neurome, Ganglioneurome, Gangliogliome, Ganglioneuroblastome und Neuroblastome färben positiv auf Neurofilamente. Auch wenn Neurofilamente typischerweise auf Neuronen beschränkt sind, wurden sie auch in Paragangliomen sowie in Phäochromozytomen inner- oder außerhalb der Nebenniere nachgewiesen. Karzinoide, neuroendokrine Karzinome der Haut und Haferzellkarzinome der Lunge exprimieren ebenfalls Neurofilamente. Weitere Informationen zu Neurofilamenten finden Sie in der Tabelle mit Zelltyp-spezifischen Markern für das Nervensystem im Abschnitt CHEMICON Technischer Kundendienst.
Spezifität
Starke und spezifische Färbung von NF-H ohne Kreuzreaktivität mit NF-M oder NF-L. Reagiert sowohl mit der phosphorylierten als auch dephosphorylierten Form von Neurofilament 200 kDa. Färbt Neuronen des zentralen und peripheren Nervensystems, einschließlich neue Vorgänge in allen Organen. Färbt bevorzugt Nervenvorgänge.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
Rekombinantes Fusionsprotein, das den extremen C-Terminus von Ratten-NF-H enthält, durch Auflösung in Harnstoff gefolgt von DEAE-Cellulose-Ionenaustauschchromatografie aus E. coli-Einschlusskörperchen hergestellt. Das Immunogen enthält kein Lysin-Serin-Prolin
Anwendung
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurofilament und Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- und Glia-Marker
Immunblotting
Immunhistochemie: 1:200
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Weisen Sie Neurofilament H (200 kDa) mit diesem Anti-Neurofilament H(200 kDa)-Antikörper, C-Terminus, der zur Verwendung in IH und WB validiert ist, nach.
Zielbeschreibung
200 kDa
Verlinkung
Ersetzt: AB1982
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Reine Kaninchen-Antiseren, keine Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Gehirn, peripherer Nerv
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mary J Eaton et al.
Neurology research international, 2011, 891605-891605 (2011-07-30)
Transplant of cells which make biologic agents that can modulate the sensory and motor responses after spinal cord injury (SCI) would be useful to treat pain and paralysis. To address this need for clinically useful human cells, a unique neuronal
Karen Ollivier-Lanvin et al.
Experimental neurology, 221(1), 198-205 (2009-11-17)
The H-reflex habituates at relatively low frequency (10 Hz) stimulation in the intact spinal cord, but loss of descending inhibition resulting from spinal cord transection reduces this habituation. There is a return towards a normal pattern of low-frequency habituation in
Thy1.2 YFP-16 transgenic mouse labels a subset of large-diameter sensory neurons that lack TRPV1 expression.
Taylor-Clark, TE; Wu, KY; Thompson, JA; Yang, K; Bahia, PK; Ajmo, JM
Testing null
Dongsun Park et al.
Cell transplantation, 21(1), 365-371 (2011-09-21)
Alzheimer disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease, which is characterized by loss of memory and cognitive function. In AD patients dysfunction of the cholinergic system is the main cause of cognitive disorders, and decreased activity of choline acetyltransferase (ChAT)
Yu Zhang et al.
The EMBO journal, 25(24), 5896-5906 (2006-11-25)
Huntington's disease results from a mutation in the HD gene encoding for the protein huntingtin. The function of huntingtin, although beginning to be elucidated, remains largely unclear. To probe the prosurvival function of huntingtin, we modulate levels of wild-type huntingtin