Wichtige Dokumente
MAB4301C3
Sigma-Aldrich
Anti-SSEA1-Antikörper, Klon MC-480, Cy3-Konjugat
clone MC-480, from mouse, CY3 conjugate
Synonym(e):
SSEA-1, SSEA1, CD15, Lewis X, 3-FAL
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MC-480, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgM
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FUT4(2526)
Allgemeine Beschreibung
SSEA-1 (Stage-specific embryonic antigen-1) wird auf der Oberfläche von frühen Mausembryos, murinen embryonalen Karzinomzellen (EC), murinen embryonalen Stammzellen (ES) und murinen sowie humanen Keimzellen (EG) exprimiert. Mit undifferenzierten humanen EC- und ES-Zellen ist keine Immunreaktivität erkennbar. Die Expression von SSEA-1 wird nach der Differenzierung von murinen EC- und ES-Zellen herabreguliert. Im Gegensatz dazu ist die Differenzierung von humanen EC- und ES-Zellen durch einen Anstieg der SSEA-1-Expression gekennzeichnet.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt SSEA-1 (Stage-specific embryonic antigen-1) der Maus.
Immunogen
F9-Teratokarzinomstammzellen (röntgenbestrahlt).
Anwendung
Beurteilt mittels Immunzytochemie in menschlichen embryonalen H9-Stammzellen. Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies in humanen embryonalen H9-Stammzellen kein SSEA-1 nach.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Pluripotente und frühe Differenzierung
Glykobiologie
Weisen Sie SSEA1 mit diesem Anti-SSEA1-Antikörper, Klon MC-480, Cy3-Konjugat, der zur Verwendung in ICC validiert wurde, nach.
Qualität
Mittels Immunzytochemie an embryonalen Mausstammzellen (SCR012) beurteilt. Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies SSEA-1 in embryonalen Mausstammzellen (SCR012) nach.
Zielbeschreibung
Der nichtkonjugierte Ausgangsantikörper (Katalognr. MAB4301) hat eine nachgewiesene Molekülmasse von 220–240 kDa.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgM, an Cy3 konjugiert, in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 ºC gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Embryonale Mausstammzellen (SCR012).
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Junyu Wu et al.
Cell research (2021-06-24)
Nucleic acid-based systems play important roles in antiviral defense, including CRISPR/Cas that adopts RNA-guided DNA cleavage to prevent DNA phage infection and RNA interference (RNAi) that employs RNA-guided RNA cleavage to defend against RNA virus infection. Here, we report a