Wichtige Dokumente
CBL171-I
Sigma-Aldrich
Anti-Aktin, Glattmuskel-Antikörper, Klon ASM-1/1A4
clone ASM-1 (1A4), from mouse
Synonym(e):
Actin, aortic smooth muscle, Alpha-actin-2, Cell growth-inhibiting gene 46 protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ASM-1 (1A4), monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, chicken, rat, human, bovine
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
equine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTA2(59)
Allgemeine Beschreibung
Aktin, aortische glatte Muskeln (UniProt P62736; auch als Alpha-actin-2, Cell growth-inhibiting gene 46 protein bekannt) wird beim Mensch vom Gen ACTA2 (auch als AAT6, ACTSA, ACTVS, GIG46, MYMY5 bekannt, Gen-ID 59) kodiert. Aktine sind kugelförmige multifunktionelle Proteine, die als grundlegende Baublöcke der Zytoskelettmikrofilamente dienen und zu den am besten konservierten eukaryotischen Proteinen zählen. Es existieren sechs Aktin-Typen: Skelettmuskel-alpha-Aktin wird vom ACTA1-Gen kodiert, Glattmuskel-alpha-Aktin vom ACTA2-Gen, zytoplasmatisches beta-Aktin vom ACTB-Gen, Herzmuskel-alpha-Aktin vom ACTC1-Gen, zytoplasmatisches gamma-Aktin vom ACTG1-Gen und Glattmuskel-gamma-Aktin vom ACTG2-Gen (auch als ACTA3 bekannt). Obwohl Aktine insgesamt > 90 % Sequenzhomologie aufweisen, zeigen die Isoformen räumliche, zeitliche und gewebespezifische Expressionsmuster und nur 50–60 % Homologie in ihren 18 N-terminalen Resten. Zytoplasmatische β- und γ-Aktine werden in allen Zellen vermutet, die anderen vier Aktin-Isoformen sind normalerweise in spezifischen Arten von adultem Muskelgewebe vorzufinden. Aktine weisen je nach den spezifischen ionischen Bedingungen oder Interaktion mit den Ligandenproteinen unterschiedliche Strukturen auf. Die oligomeren und polymeren Formen, die Aktinmoleküle annehmen sind abhängig von den unterschiedlichen Konformationen, in die sie übergehen.
Spezifität
Klon ASM-1, auch als Anti-αsm-1 und Klon 1A4 bekannt, reagiert mit Aorten-Aktin, aber nicht mit Aktin aus Fibroblasten (β- und γ-zytoplasmatisch), quergestreifter Muskulatur (α-sarkomerisch) oder Myokard (α-myokardial) in ELISA und Western Blot (Skalli, O., et al. (1986). J. Cell Biol. 103(6 Pt 2):2787-2796).
Immunogen
BSA-konjugiertes lineares Peptid, das der N-terminalen Sequenz von menschlichem Glattmuskelaktin entspricht.
Epitop: N-Terminus
Anwendung
Anti-Aktin, Glattmuskel-Antikörper, Klon ASM-1/1A4 ist ein Antikörper gegen Aktin zur Verwendung in Western Blot, Immunhistochemie, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz und ELISA.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected full-length and caspse-3-cleaved smooth muscle actin in uterus extracts from pregnant mice (Jeyasuria, P., et al. (2009). Biol. Reprod. 80(5):928-934).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected smooth muscle actin in PC-3M-LN4 and PC-3M-LN4-derived human prostate cancer cells (Zvieriev, V., et al. (2005). Biochem. Biophys. Commun. 337(2):498-504).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected developing stage-dependent vascular alpha-actin level in chicken heart of various somite stages (Ehler, E., et al. (2004). Dev. Dyn. 229(4):745-755).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected aortic actin, but not actin from fibroblasts (beta- and gamma-cytoplasmic), striated muscle (alpha-sarcomeric), or myocardium (alpha-myocardial) in various human, rat, bovine and rabbit tissue and cell lysates (Skalli, O., et al. (1986). J. Cell Biol. 103(6 Pt 2):2787-2796).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot immunostained smooth muscle actin-positive myofibroblasts in paraformaldehyde-fix rat skin wounds sections (Mirastschijski, U., et al. (2010). Wound Repair Regen. 18(2):223-234).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot immunostained activated myofibroblasts in formalin-fixed, paraffin-embedded mouse submandibular salivary gland (Hall, B.E., et al. (2010). Lab. Invest. 90(4):543-555).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot immunostained α-SMA-positive cells in paraffin-embedded rat healing patellar tendon sections (Fu, S.C., et al. (2008). J. Orthop. Res. 26(3):374-383).
Immunocytochemistry Analysis: Representative lots immunostained the mesoderm layer of embryoid bodies formed in vitro from northern white rhinoceros iPSCs, as well as murine iPSCs and mESCs (Ben-Nun, I.F., et al. (2011). Nat. Methods. 8(10):829-831; Gerlach, J.C., et al. (2010). Cells Tissues Organs. 192(1):39-49; Shao, L., et al. (2009). Cell Res. 19(3):296-306).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot immunostained a subsets of cultured rat aortic medial smooth muscle cells (SMCs) and dermal fibroblasts (Skalli, O., et al. (1986). J. Cell Biol. 103(6 Pt 2):2787-2796).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot immunostained cultured rat tendon cells (Fu, S.C., et al. (2008). J. Orthop. Res. 26(3):374-383).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot immunostained myofibrils using methanol-fixed, 9-somite stage chicken heart whole-mount preparations. The vascular alpha-actin staining started to disappear from a subset of the myofibrils when using 10-somite stage chicken heart preparations (Ehler, E., et al. (2004). Dev. Dyn. 229(4):745-755).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot immunostained stromal vessel SM cells in acetone-fixed benign (leiomyomas) and malignant (leiomyosarcomas & intravascular leiomyomatosis) smooth muscle (SM) neoplasms cryosections (Schürch, W., et al. (1987). Am. J. Pathol. 128(1):91-103).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot immunostained chicken gizzard and rat myocardium blood vessels, as well as smooth muscle cells (SMCs) in various acetone-fixed human and rat cryosections, whereas chicken gizzard parenchyrnal cells, rat cardiocytes, aorta endothelial cells and adventitial fibroblasts were negative (Skalli, O., et al. (1986). J. Cell Biol. 103(6 Pt 2):2787-2796).
ELISA Analysis: A representative lot detected aortic actin, but not actin from fibroblasts (beta- and gamma-cytoplasmic), striated muscle (alpha-sarcomeric), or myocardium (alpha-myocardial) by ELISA (Skalli, O., et al. (1986). J. Cell Biol. 103(6 Pt 2):2787-2796).
Qualität
Mittels Western Blot in HUVEC-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies Glattmuskelaktin in 10 µg HUVEC-Lysat nach.
Zielbeschreibung
~45 kDa gemessen.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2aκ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tzu-Pin Shentu et al.
Scientific reports, 7(1), 18052-18052 (2017-12-24)
Bone marrow-derived mesenchymal stem cells (MSC) have been promoted for multiple therapeutic applications. Many beneficial effects of MSCs are paracrine, dependent on extracellular vesicles (EVs). Although MSC-derived EVs (mEVs) are beneficial for acute lung injury and pulmonary fibrosis, mechanisms of
Kazutoshi Takahashi et al.
PLoS genetics, 17(5), e1009587-e1009587 (2021-05-26)
Human pluripotent stem cells (PSCs) express human endogenous retrovirus type-H (HERV-H), which exists as more than a thousand copies on the human genome and frequently produces chimeric transcripts as long-non-coding RNAs (lncRNAs) fused with downstream neighbor genes. Previous studies showed
Indrajit Nanda et al.
Cells, 11(18) (2022-09-24)
Hepatic stellate cells (HSCs) are also known as lipocytes, fat-storing cells, perisinusoidal cells, or Ito cells. These liver-specific mesenchymal cells represent about 5% to 8% of all liver cells, playing a key role in maintaining the microenvironment of the hepatic
Clara Dees et al.
The Journal of clinical investigation, 130(5), 2347-2363 (2020-01-29)
Fibroblasts are key effector cells in tissue remodeling. They remain persistently activated in fibrotic diseases, resulting in progressive deposition of extracellular matrix. Although fibroblast activation may be initiated by external factors, prolonged activation can induce an "autonomous," self-maintaining profibrotic phenotype
Kiara Gäberlein et al.
Cells, 12(12) (2023-06-28)
The rat hepatic stellate cell line PAV-1 was established two decades ago and proposed as a cellular model to study aspects of hepatic retinoic acid metabolism. This cell line exhibits a myofibroblast-like phenotype but also has the ability to store