Merck
MAB3878
Sigma-Aldrich
Anti-MyoD1-Antikörper
clone 5.2F, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-MYF3, Anti-MYOD, Anti-MYODRIF, Anti-PUM, Anti-bHLHc1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5.2F, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, chicken, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYOD1(4654)
Spezifität
Erkennt MyoD1. Das Epitop ist an den Aminosäuren 3–56 im N-Terminus des MyoD1-Proteins der Maus lokalisiert.
Immunogen
Rekombinantes Protein aus MyoD1 der Maus.
Anwendung
Der Anti-MyoD1-Antikörper ist ein hochwertiger monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von MyoD1 und wurde in ICC, IHC, IP und WB validiert.
Western Blot: 1 μg/ml. Reagiert mit dem Protein mit ~45 kDa.
Immunhistochemie bei gefrorenem und formalinfixiertem, in Paraffin eingebettetem Gewebe: 2–4 μg/ml.
Immunzytochemie
Immunpräzipitation: 2 μg/mg Proteinlysat
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
~45 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Fetaler Muskel, Rhabdomyosarkom
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A recurrent neomorphic mutation in MYOD1 defines a clinically aggressive subset of embryonal rhabdomyosarcoma associated with PI3K-AKT pathway mutations.
Kohsaka, S; Shukla, N; Ameur, N; Ito, T; Ng, CK; Wang, L; Lim, D; Marchetti, A; Viale et al.
Nature Genetics null
Mark A Gillespie et al.
The Journal of cell biology, 187(7), 991-1005 (2009-12-23)
The mitogen-activated protein kinase p38-gamma is highly expressed in skeletal muscle and is associated with the dystrophin glycoprotein complex; however, its function remains unclear. After induced damage, muscle in mice lacking p38-gamma generated significantly fewer myofibers than wild-type muscle. Notably
Francesca Megiorni et al.
Journal of hematology & oncology, 10(1), 161-161 (2017-10-08)
EPH (erythropoietin-producing hepatocellular) receptors are clinically relevant targets in several malignancies. This report describes the effects of GLPG1790, a new potent pan-EPH inhibitor, in human embryonal rhabdomyosarcoma (ERMS) cell lines. EPH-A2 and Ephrin-A1 mRNA expression was quantified by real-time PCR
L V Renna et al.
European journal of histochemistry : EJH, 58(4), 2444-2444 (2015-01-13)
Myotonic dystrophy type 1 (DM1) and type 2 (DM2) are multisystemic disorders linked to two different genetic loci and characterized by several features including myotonia, muscle weakness and atrophy, cardiac dysfunctions, cataracts and insulin-resistance. In both forms, expanded nucleotide sequences
Junmin Lee et al.
Biomaterials, 69, 174-183 (2015-08-19)
Cells sense and transduce the chemical and mechanical properties of their microenvironment through cell surface integrin receptors. Traction stress exerted by cells on the extracellular matrix mediates focal adhesion stabilization and regulation of the cytoskeleton for directing biological activity. Understanding