MAB3826
Anti-Mucin 5B Antibody, clone 19.4E
clone 19.4E, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
MUC5B
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
19.4E, monoclonal
Speziesreaktivität
monkey, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MUC5B(727897)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Tumormarker
Immunohistchemistry: Paraffin sections. Deglycosylating the tissue is critical to expose epitope. There are a number of deglycosylation protocols available and a discussion of these related to Mucin can be found in Cao, Y. et al. (1997)(see references).
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable