MAB3582
Anti-Fascin Antibody, clone 55K2
clone 55K2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-FAN1, Anti-SNL, Anti-p55
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
55K2, monoclonal
Speziesreaktivität
echinoderm, sea urchin, gerbil, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Eignung
not suitable for immunoprecipitation
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FSCN1(6624)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Immunohistochemistry on formalin fixed, paraffin embedded tissue sections. Suggested working dilution is 1:100-1:1,000.
Immunocytochemistry on cold methanol fixed cultured cells. Suggested working dilution is 1:100-1:1,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
POSITIVE CONTROL:
Hela cells, neuronal tissues, antigen presenting dendritic cells.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable