Wichtige Dokumente
MAB2079Z
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin-β1-Antikörper, aktiviert, Klon HUTS-4, azidfrei
clone HUTS-4, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Ligand-inducedBindingSite, LIBS, CLIBS, MAB2079
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HUTS-4, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
rat ... Itgb1(24511)
Allgemeine Beschreibung
Integrin beta-1, auch unter der Bezeichnung CD29 bekannt, ist ein Transmembran-Glykoprotein mit 130 kDa, das mit verschiedenen Integrin-alpha-Untereinheiten (darunter alpha-1, alpha-2, alpha-3, alpha-4, alpha-5 und alpha-6) nicht kovalente Komplexe und damit die funktionalen Rezeptoren bildet, die an spezifische extrazelluläre Matrixproteine binden. Integrin-Rezeptoren sind an der Regulierung einer Vielzahl wichtiger biologischer Funktionen beteiligt, etwa an embryonaler Entwicklung, Wundheilung, Hämostase und der Verhinderung des programmierten Zelltodes. Sie werden außerdem mit anormalen pathologischen Situationen wie der tumorgesteuerten Angiogenese, dem Wachstum von Tumorzellen und der Metastasenbildung in Verbindung gebracht. Diese heterodimeren Rezeptoren verbinden das zytoplasmische Aktin-Zytoskelett mit in der extrazellulären Matrix vorliegenden Proteinen und/oder benachbarten Zellen. Interaktionen zwischen Integrinen und der extrazellulären Matrix haben eine Aktivierung von Signalübertragungswegen und eine Regulierung der Genexpressionen zur Folge.
Spezifität
Der monoklonale Antikörper MAB2079Z ist spezifisch für die aktive Konformation von humanen beta1-Integrinen. Die beta1- oder VLA-Integrin-Untergruppe umfasst mindestens 10 Mitglieder, von denen jedes über eine andere alpha-Untereinheit verfügt, die nicht kovalent mit der gemeinsamen beta1-Untereinheit assoziiert ist. Die funktionelle Integrinaktivierung kann durch Zugabe von Mg2+ oder Mn2+ oder unter Verwendung von einem der vielen verfügbaren stimulierenden Antikörper experimentell induziert werden. Infolge der Zellaktivierung generierte intrazelluläre Signale modulieren auch die Konformation und Affinität von Integrinen in zellulären Systemen. Antikörper wie MAB2079Z, die zwischen unterschiedlichen Stadien der Integrinaktivierung unterscheiden können, sind besonders nützlich für Studien zur Regulierung der Aktivierung. Der Antikörper MAB2079Z erkennt Epitope in der 355–425-Region der gemeinsamen beta1-Untereinheit von VLA-Integrinen, deren Expression der durch verschiedene extra- und intrazelluläre Stimuli induzierten Ligandenbindungsaktivität dieser Adhäsionsrezeptoren entspricht.
Immunogen
Epitop: aktiviert, azidfrei
Generiert gegen humane beta1-Integrine, aufgereinigt aus Triton-X-100-Lysaten aus menschlichem Lungen-, Leber- und Skelettmuskelgewebe. MAB2079Z wurde aufgrund seiner gesteigerten Reaktivität mit T-Lymphoblasten bei der Mn2+-Stimulation speziell ausgewählt.
Anwendung
ELISA
Immunhistochemie: frisch gefroren oder leichte Fixierung, mit 4%igem PFA permeabilisiert, mit 0,1 % Triton X-100 in Gegenwart von Mn++, da das Epitop von HUTS-4 vom Mn++-Ion abhängig ist. Der Antikörper färbt nur aktivierte beta1-Integrine. Aktivierte beta-1-Integrine kommen in der Regel beispielsweise in Wundregionen vor (siehe http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=eurekah.figgrp.12951). Verwenden Sie MAB1981 oder CBL1333 für allgemeine Färbung und Nachweis von beta1-Integrin.
Western Blot: nur nichtreduzierende Bedingungen (siehe: http://www.jbc.org/cgi/content/full/271/19/11067).
FACS-Analyse: 2,5 μg Antikörper / 5 x 105 Zellen
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Weisen Sie Integrin β1 mit diesem Anti-Integrin-β1-Antikörper, aktiviert, Klon HUTS-4, azidfrei, der zur Verwendung in ELISA, FC, IH und WB validiert ist, nach.
Zielbeschreibung
88 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Maus-Immunglobulin in PBS ohne Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humanes Lungen-, Leber- und Skelettmuskelgewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bo Wu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 34, 110-110 (2015-10-07)
Dysregulated endocytosis of membrane proteins contributes significantly to several hallmarks of cancer. Basigin can enhance cancer progression, but its precise mechanism remains unclear. CD98 promotes cell spreading and tumorigenicity by triggering integrin clustering and enhancing cell adhesion to the extracellular
Honghong Yao et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(4), 1532-1548 (2013-01-08)
One of the hallmark features of HIV-associated neurological disease is increased activation and migration of microglia. HIV transactivator of transcription (Tat) is released from infected cells and has the ability to recruit microglia. The purpose of this study was to
Congcong Shen et al.
International journal of molecular medicine, 39(4), 949-959 (2017-03-16)
The commercial use of epidermal growth factor (EGF) is extensive and has been shown to be effective for skin wound healing in clinical practice. There is evidence to indicate that the topical administration of EGF significantly accelerates re-epithelialization by promoting keratinocyte
Elevated expression of syntenin in breast cancer is correlated with lymph node metastasis and poor patient survival.
Yang, Y; Hong, Q; Shi, P; Liu, Z; Luo, J; Shao, Z
Breast Cancer Research null
Li-Yan Li et al.
Oncotarget, 6(18), 15940-15952 (2015-04-25)
The paucity of new drugs for the treatment of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) limits the treatment options. This study characterized the therapeutic efficacy and action mechanism of a novel natural macrolide compound F806 in human ESCC xenograft models and