Wichtige Dokumente
MAB1620
Sigma-Aldrich
Anti-Zytokeratin 5-Antikörper, 6, Klon D5/16B4
clone D5/16B4, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
58 kDa cytokeratin, Cytokeratin-5, CK-5, Keratin-5, K5, Type-II keratin Kb5
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
D5/16B4, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT5(3852)
Allgemeine Beschreibung
Die Zytokeratine sind eine Familie von Intermediärfilamenten, die in fast allen Epithelzellen vorkommt. Sie sind in vier Unterklassen gemäß ihrer Reaktivitätsmuster und elektrophoretischen Eigenschaften unterteilt und in einer bezifferten Reihe von 20 oder mehr gemäß Molekülmasse und isoelektrischem Punkt angeordnet (Quinlan et al. 1985). Zytokeratin Typen 5 und 6 (CK5/6) kommen in Mesothelzellen mit hoher Häufigkeit vor, im Gegensatz zu Adenokarzinomzellen. CK5/6 ist ein verlässlicher Marker für Mesotheliom und Plattenepithelzellkarzinom der Lunge sowie Morbus Bowen. Es reagiert nicht mit Lungenadenokarzinom.
Spezifität
Eine Kreuzreaktion mit Maus und Ratte wird erwartet.
Reagiert mit humanem Zytokeratin 5 in Immunblots von Zytoskelettaufbereitungen der Epidermis und nichtzytokeratinisierendem Epithel (Abstract: European Symposium of the Biology of the Cytoskeleton, Helsinki, 18-21, 6, 89, 1989) und Gewebeschnitten. Zeigt keine Reaktivität mit Zytokeratin 6 und nur eine schwache Reaktivität mit Zytokeratin 4 in Immunblots. Keine Kreuzreaktivität mit Zytokeratinen 1, 7, 8, 10, 13, 14, 18 oder 19. MAB1620 erkennt Basalzellen als Teil des Stratum spinosum im normalen Plattenepithel. Der Antikörper kann nützlich für die Unterscheidung von schwach differenziertem Plattenepithelkarzinom von Adenokarzinom sein. Der Antikörper funktioniert an formalinfixiertem Gewebe.
Immunogen
Aufgereinigtes Zytokeratin 5 (Exp. Cell Res. (1986) 162:114; J. Invest. Dermatology (1987) 88:191).
Anwendung
Anti-Zytokeratin 5-Antikörper, 6, Klon D5/16B4 ist ein Antikörper gegen Zytokeratin 5 zur Verwendung in IF, IH(P) und WB.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunhistochemie (Schnell- oder Paraffinschnitte):
Eine 1:50–1:100-Verdünnung einer früheren Charge wurde für Paraffinschnitte verwendet; eine Antigendemaskierung bei hoher Temperatur ist erforderlich (Druckkocher, Citrat/EDTA-Puffer, pH-Wert 6,0, 4 Minuten bei Maximaldruck).
Immunfluoreszenz:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in Immunfluoreszenz verwendet.
Western Blot:
Erkennt eine 58-kDa- und eine 56-kDa-Bande, die Zytokeratin 5 und 6 entsprechen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Qualität
Regelmäßig mittels Western-Blot an A431-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies Zytokeratin 5/6 in 10 µg A431-Lysaten nach.
Zielbeschreibung
Zytokeratin 4 (59 kDa), Zytokeratin 5 (58 kDa) und Zytokeratin 6 (56 kDa).
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in einem Puffer mit 0,02 mol/l Phosphatpuffer, 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert 7,6 mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
A431-Zelllysat, humanes Blasentumorgewebe.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D Allende et al.
Diseases of the esophagus : official journal of the International Society for Diseases of the Esophagus, 26(3), 314-318 (2012-09-27)
Patients with Barrett's esophagus are at risk for dysplasia and esophageal adenocarcinoma. Although surgery was the mainstay treatment for Barrett's dysplasia and cancer, patients with high-grade dysplasia and early cancers now have several nonsurgical treatment options. Most of the endoscopic
Felipe C Geyer et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 23(7), 951-960 (2010-05-11)
Breast adenosquamous carcinomas are rare tumours characterized by well-developed gland formation intimately admixed with solid nests of squamous cells immersed in a highly cellular spindle cell stroma. A low-grade variant has been described that is associated with a better prognosis.
Immunohistochemical Predictors of Bone Metastases in Breast Cancer Patients.
Winczura, P; Sosinska-Mielcarek, K; Duchnowska, R; Badzio, A; Lakomy, J; Majewska et al.
Pathology Oncology Research null
Julien Parra et al.
Scientific reports, 7, 43682-43682 (2017-03-09)
Post-translational modifications (PTMs) are essential processes conditioning the biophysical properties and biological activities of the vast majority of mature proteins. However, occurrence of several distinct PTMs on a same protein dramatically increases its molecular diversity. The comprehensive understanding of the
Variation and frequency of cytokeratin polypeptide patterns in human squamous non-keratinizing epithelium.
Wild, G A and Mischke, D
Experimental Cell Research, 162, 114-126 (1986)