Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
MAB1618
Sigma-Aldrich
Anti-Dynein-Antikörper, 74-kDa-Zwischenproduktkette, zytoplasmisch, Klon 74.1
clone 74.1, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1, Cytoplasmic dynein intermediate chain 1, Dynein intermediate chain 1, cytosolic, DH IC-1, Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2, Cytoplasmic dynein intermediate chain 2, Dynein intermediate chain 2, cytosoli
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
74.1, monoclonal
Speziesreaktivität
Xenopus, mouse, fish, rat, human, sheep, Drosophila, bovine
Darf nicht reagieren mit
squid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DYNC1I1(1780)
Allgemeine Beschreibung
Zytoplasmisches Dynein 1 Zwischenproduktkette 1 (UniProt Q29RQ3; auch bekannt als Zwischenproduktkette 1 von zytoplasmischem Dynein, Dynein-Zwischenproduktkette 1, zytosolisch, DH IC-1) und Zytoplasmisches Dynein 1 Zwischenproduktkette 2 (UniProt Q0III3; auch bekannt als Zwischenproduktkette 2 von zytoplasmischem Dynein, Dynein-Zwischenproduktkette 2, zytosolisch, DH IC-2) werden vom Gen DYNC1I1 (Gen-ID 613724) bzw. vom Gen DYNC1I2 (Gen-ID 526329) in Rindern kodiert. Zytoplasmische Dynein-Komplexe sind Mikrotubuli-assoziierte Motorproteine für den retrograden Transport. Zytoplasmisches Dynein 1 liegt in Zellen in größeren Mengen vor, während zytoplasmisches Dynein 2 am intraflagellaren Transport beteiligt ist. Zytoplasmisches Dynein 1 ist ein aus mehreren Untereinheiten bestehender Komplex mit einem Molekulargewicht von ∼1,5 MDa, der aus einem aus Schwerketten bestehenden Homodimer (kodiert von DYNC1H1), zwei Zwischenproduktketten (kodiert von DYNC1I1 und DYNC1I2), leichten Zwischenproduktketten (kodiert von DYNC1LI1 und DYNC1LI2) und Leichtketten (kodiert von DYNLT1, DYNLT3, DYNLRB1, DYNLRB2, DYNLL1 und DYNLLl2) besteht. Der aus Schwerketten bestehende Homodimer fungiert als Kern des Dynein-Komplexes und bindet Mikrotubuli, um ATP-abhängige Bewegungen des zytoplasmischen Dyneins zu ermöglichen. Die anderen Dynein-Untereinheiten verbinden sich als Homodimere und spielen eine regulatorische Rolle bei der Aufrechterhaltung der Komplexstabilität, Modulation ihrer Aktivität und Vermittlung ihres Zusammenspiels mit akzessorischen und Frachtproteinen. Die Proteine der Zwischenproduktketten (IC1 und IC2) sind entweder allein oder durch Interaktion mit dem Dynactin-Komplex an der Frachtbindung und Spezifität beteiligt. Die Proteine IC1 und IC2 sind zu 69 % identisch. Sie interagieren mit den Leichtketten von Dynein und der p150-Untereinheit von Dynactin am N-Terminus und mit den Schwerketten durch WD40-Wiederholungen an der Zwischenproduktkette am C-Terminus.
Spezifität
Nicht an Hühnern, Nematoden oder Dictyostelium getestet.
Anwendung
Der Anti-Dynein-Antikörper, 74-kDa-Zwischenproduktkette, zytoplasmisch, Klon 74.1, weist den Dynein-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in IC, IF, IP und WB publiziert und validiert.
Immunzytochemie:
Es wurde eine 1:50–1:100-Verdünnung einer früheren Charge verwendet. Reagiert mit kultivierten MDCK-Zellen, NRR-Zellen, N1E-Zellen und PTK-1-Zellen.
Immunpräzipitation:
Pro 0,5 gm Gewebe wurden 10 μl einer früheren Charge verwendet. Mit dem monoklonalen Antikörper kann der gesamte Dynein-Komplex mittels Immunpräzipitation stochiometrisch aus TX-100- oder NP-40-Lysaten (einschließlich der 530-kD-Schwerkette, der leichten Zwischenproduktketten und der Leichtketten) aus verschiedenen Gewebearten und kultivierten Zelllinien ausgefällt werden. Wenn zum Präparieren der Lysate Reinigungsmittel wie SDS verwendet werden, können nur die Dynein-Untereinheiten IC74 mittels Immunpräzipitation ausgefällt werden (vermutlich aufgrund der Ablösung des Dynein-Komplexes) und in SDS-Immunpräzipaten lassen sich andere kontaminierende Proteine beobachten.
Immunblotting:
1:1.000–1:5000. Reagiert mit kultivierten MDCK-Zellen, PC-12-Zellen, N1E-Zellen, Neuronen, Glia- und anderen Kulturzellen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Regelmäßig mittels Western-Blot an A431-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer Verdünnung dieser Charge im Verhältnis 1:500 wurde DYNEIN in 10 μg A431-Lysaten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~74 kDa beobachtet.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2b in Puffer mit 20 mM Natriumphosphat, 250 mM NaCl, pH-Wert 7,6 mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zellen, A431-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jen-Hsuan Wei et al.
The Journal of cell biology, 184(3), 391-397 (2009-02-04)
The mammalian Golgi ribbon disassembles during mitosis and reforms in both daughter cells after division. Mitotic Golgi membranes concentrate around the spindle poles, suggesting that the spindle may control Golgi partitioning. To test this, cells were induced to divide asymmetrically
Dileep Varma et al.
The Journal of cell biology, 182(6), 1045-1054 (2008-09-24)
Cytoplasmic dynein has been implicated in diverse mitotic functions, several involving its association with kinetochores. Much of the supporting evidence comes from inhibition of dynein regulatory factors. To obtain direct insight into kinetochore dynein function, we expressed a series of
Hsp90-binding immunophilins link p53 to dynein during p53 transport to the nucleus.
Galigniana, MD; Harrell, JM; O'Hagen, HM; Ljungman, M; Pratt, WB
The Journal of Biological Chemistry null
Daniël Splinter et al.
Molecular biology of the cell, 23(21), 4226-4241 (2012-09-08)
Cytoplasmic dynein is the major microtubule minus-end-directed cellular motor. Most dynein activities require dynactin, but the mechanisms regulating cargo-dependent dynein-dynactin interaction are poorly understood. In this study, we focus on dynein-dynactin recruitment to cargo by the conserved motor adaptor Bicaudal
Shiqiao Ye et al.
PloS one, 6(11), e27285-e27285 (2011-11-11)
Microtubule organization and lysosomal secretion are both critical for the activation and function of osteoclasts, highly specialized polykaryons that are responsible for bone resorption and skeletal homeostasis. Here, we have identified a novel interaction between microtubule regulator LIS1 and Plekhm1