Merck
EP5702000065
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
w/o rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, AC/DC input, UK plug
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
NACRES:
NB.81
Aufnahme AC/DC
230 V AC, UK plug
Leistungsmerkmale
CE compliant
w/o rotor
Hersteller/Markenname
5702000065
Eppendorf® 5702000065
Eppendorf®
Parameter
3000 × g
4400 rpm
Methode(n)
centrifugation: suitable
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG