MAB10753
Anti-Caspase3 (active form) Antibody, clone 3D9.3
clone 3D9.3, from mouse
Synonym(e):
Caspase-3, CASP-3, Apopain, Cysteine protease CPP32, CPP-32, Protein Yama, SREBP cleavage activity 1, SCA-1, Caspase-3 subunit p17, Caspase-3 subunit p12
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D9.3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CASP3(836)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Flow Cytometry Analysis: A 1:400 dilution from a representative lot detected Caspase3 (active form) in Jurkat T cells.
Qualität
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Caspase3 (active form) in 10 µg of HeLa and staurosporine treated HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable