MAB1072
Anti-Erythropoietin Antibody, clone 1C8
clone 1C8, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
erythropoietin, Epoetin, epoetin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Klon
1C8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stoffwechsel
Stoffwechselhormone & Rezeptoren
For the determination of Epo concentration in the range of 2-200 ng/mL. Use at 5 ug/mL to coat plate.
Immunosorbent preparation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualität
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected glycosylated EPO on 10 µg of Mouse kidney lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Produced by kidney or liver of adult mammals and by liver of fetal or neonatal mammals.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable