Wichtige Dokumente
L-SAPE4
Millipore
Streptavidin-Phycoerythrin
Synonym(e):
Streptavidin Conjugate
About This Item
UNSPSC-Code:
41105331
NACRES:
NA.47
Qualitätsniveau
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable