Merck
KHGEA2TTB1
Millipore
Millipore Express® SHC, Opticap®-XLT-Kapsel
Opticap® XLT 20, autoclavable, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
polysulfone device
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Opticap® XLT 20
Leistungsmerkmale
autoclavable
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
≤56.3 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Breite
7.8 in.
Nennlänge Kartusche
20 in. (50 cm)
Produktlänge
62.5 cm (24.6 in.)
Produktgröße
20 in.
Filterdurchm.
10.7 cm (4.2 in.)
Filtrationsfläche des Filters
0.98 m2
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Blasenpunkt
≥4000 mbar (58 psig), air with water
Fitting
(38 mm (1 ½ in.) Sanitary Flange Inlet and 25 mm (1 in.) Hose Barb Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kapsel
T-Line/Messanschluss: T-Line
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt enthält eine MILLIPORE EXPRESS® Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Sterilisationsmethode:
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Spülen mit einer Wassermenge von ≥ 4 l
Rückhaltung von Bakterien: Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 107 KBE/cm2 unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
TOC/Leitfähigkeit: Nach der Sterilisation und einer kontrollierten Spülung mit 40 l Wasser wiesen die Proben &#x3C 500 ppb TOC gemäß USP &#x3C 643 &#x3C und &#x3C 1,3 μS/cm gemäß USP &#x3C 645 &#x3C bei 25 °C auf.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise:
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Beachten Sie den Abschnitt Installation im Benutzerhandbuch für OPTICAP® XL-Kapseln und OPTICAP® XLT-Kapseln
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany