JHWP09025
Omnipore-Membranfilter
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Omnipore
Parameter
130 °C max. temp.
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
65 μm
Porengröße
0.45 μm pore size
80 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Unsere Omnipore-Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit nahezu allen Lösungsmitteln, Säuren und Laugen kompatibel ist.
Eigenschaften und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität ergibt hohe Durchflussraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Varianten für die Filtration wässriger und organischer Proben verfügbar
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftüberwachung; Filterung und Entlüftung von Gasen; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration von wässrigen Lösungen, Klären von Säuren und Laugen
Anwendung
- Filtration von wässrigen Lösungen
- Klärung saurer und alkalischer Lösungen
- Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Analyse auf Mikroplastik
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13