Merck
IPVH304F0
Millipore
Immobilon® -P PVDF Membrane
10 sheets, 26 cm x 26 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Synonym(e):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Immobilon®-P PVDF-Membran, 10 sheets, 26 cm x 26 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Immobilon®
Methode(n)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filter L × B
26 cm × 26 cm
Porengröße
0.45 μm pore size
Kapazität
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Kompatibilität
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Nachweisverfahren
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Immobilon®-P PVDF-Membran ist eine originelle und am häufigsten verwendete Polyvinylidenfluorid(PVDF)-Transfermembran für Western Blot. Sie weist eine Porengröße von 0,45 μm auf und wird für das Blotting von Proteinen >20 kDa empfohlen. Die Immobilon®-P Membran weist eine ausgezeichnete Proteinrückhaltung, hohe physische Kraft und eine breite chemische Kompatibilität auf, was sie ideal für eine Reihe von Färbungsanwendungen und eine weitere Untersuchung in Immunnachweisverfahren macht.
Anwendung
Die Immobilon®-P PVDF-Membran wird in Western Blot verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Mit einer Reihe von Nachweisverfahren kompatibel, einschließlich radioaktive, chromogene und chemilumineszente Verfahren.
  • Eine hohe Proteinadsorption und -retention gewährleisten eine höhere Sensitivität
  • Bricht nicht und rollt sich nicht auf wie Nitrocellulose. Kann ohne Brüche geschnitten und mehrmals erneut untersucht werden.
  • Eliminiert die Notwendigkeit für eine Blockierung und verringert Nachweiszeiten um bis zu 2 Stunden.
Rechtliche Hinweise
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tomohiko Mori et al.
Surgery, 138(1), 71-77 (2005-07-09)
Tumor necrosis factor-related, apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is a potent inducer of apoptosis in a wide variety of tumor cells, but it does not cause toxicity in the majority of normal cells. Therefore, TRAIL could become a suitable agent for anticancer
Eri Sugawara et al.
Autophagy, 16(5), 946-955 (2019-09-06)
We aimed to investigate the involvement of macroautophagy/autophagy in autoimmunity in rheumatoid arthritis (RA) through citrullination of VIM (vimentin) and its interaction with MHC class II in synovial fibroblasts (SFs). The cell surface expression of MHC class II and B7
Maria C Todd et al.
Oncology letters, 10(1), 156-162 (2015-07-15)
Tumor-specific deregulated expression of claudins, integral membrane proteins found in tight junctions (TJs), has indicated a possible role for TJ disruption in cancer progression. The current study demonstrates the marked overexpression of claudin-3 protein in two breast cancer cell lines