Merck
IPVH07850
Millipore
Immobilon® -P PVDF Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Synonym(e):
Western blotting membrane, blotting membrane, mini blots, transfer membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Immobilon®-P PVDF-Membran, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Immobilon®
Methode(n)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filter L × B
7 cm × 8.4 cm
Porengröße
0.45 μm pore size
Kapazität
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Kompatibilität
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Nachweisverfahren
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Immobilon®-P Transfermembran ist eine mikroporöse Polyvinylidenfluor(PVDF)-Membran mit einer nominalen Porengröße von 0,45 Mikrometern (μm). Sie wird für Western Blot empfohlen, insbesondere für Proteine, die größer als 20 kDa sind. Die Immobilon®-P Transfermembran kann Proteine mit einem breiten Spektrum von Molekülmassen binden. Sie wird zum Transfer von Proteinen aus einer Reihe von Gelmatrizen eingesetzt. Verglichen mit einer Nitrocellulosemembran weist die Immobilon-P PVDF-Membran ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis für verbesserte Sensitivitäten, verbesserte Handhabungseigenschaften und Färbungfähigkeiten sowie eine höhere Lösungsmittelresistenz auf.
Primäre Bindungsmechanismen: Elektrostatisch, hydrophob;
Filtercode: IPVH
Anwendung
Die Immobilon®-P PVDF-Membran wird in Western Blot verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die Immobilon®-P Membran weist Folgendes auf:
  • ausgezeichnete Proteinrückhaltung
  • hohe physische Kraft
  • breite chemische Kompatibilität
  • Eignung für eine Reihe von Färbungsanwendungen und erneute Untersuchungen in Immunnachweisverfahren
Rechtliche Hinweise
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paola Maycotte et al.
Autophagy, 8(2), 200-212 (2012-01-19)
Chloroquine (CQ) is a 4-aminoquinoline drug used for the treatment of diverse diseases. It inhibits lysosomal acidification and therefore prevents autophagy by blocking autophagosome fusion and degradation. In cancer treatment, CQ is often used in combination with chemotherapeutic drugs and
Rong Kang et al.
American journal of otolaryngology, 33(6), 678-684 (2012-07-10)
The purposes of this study were to determine whether autophagy was involved in cisplatin (CDDP) resistance and to investigate the role of the autophagy in the regulation of chemosensitivity to CDDP in laryngeal cancer Hep-2 cells. A WST-1 assay was
Sheikh F Ahmad et al.
Neurotoxicology, 77, 1-11 (2019-12-08)
Autism spectrum disorder (ASD) comprises a broad range of neurodevelopmental disorders that are associated with deficits in social interaction and communication. The tyrosine kinase inhibitor tyrphostin AG126 represents a promising therapeutic agent for several neuroinflammatory disorders. There are currently no
Kentaro Togashi et al.
Journal of the neurological sciences, 413, 116802-116802 (2020-04-04)
Parkinson's disease (PD) is characterized by progressive degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta (SNc). Levodopa (L-Dopa), the current main treatment for PD, reduces PD symptoms by partially replacing dopamine, but it does not slow neurodegeneration. Recent