Merck
HTS112M
Sigma-Aldrich
ChemiScreen rekombinantes humanes Glucagon-Rezeptor-Membranpräparat
Human glucagon / GCG GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
Synonym(e):
ChemiSCREEN Receptor Kit, Glucagon Receptor Membrane Prep, Human Glucagon Receptor Prep
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in Chem-1 cells
Hersteller/Markenname
ChemiScreen
Chemicon®
Methode(n)
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
TRANSFEKTION: Vollständige humane GCGR-cDNA, Glucagon-Rezeptor kodierend
WIRTSZELLEN: Chem-1, eine adhärente Zelllinie in Säugetieren ohne endogene Glucagon-Rezeptor-Expression.
Glucagon ist ein Peptidhormon mit 29 Aminosäuren, das die Glykogenolyse und Glykogensynthese in der Leber zur Erhöhung des Glukosespiegels im Blut stimuliert. Der Rezeptor für Glucagon ist ein GPCR der Klasse 2 (oder Klasse B), der zur Stimulierung der cAMP-Produktion via Gs signalisiert (Mayo et al., 2003). Mäuse, denen der Glucagonrezeptor fehlt, haben leichte Hypoglykämie nach dem Fasten und weisen eine Hyperplasie der pankreatischen α-Zellen auf (Gelling et al., 2003). Der Glucagonrezeptor stellt aufgrund seiner Hyperglykämie-fördernden Rolle ein potenzielles Ziel für die Behandlung von Diabetes dar. Die Glucagonrezeptor-Membranpräparate von Chemi-Con sind Rohmembranpräparate, die aus unseren firmeneigenen, stabilen rekombinanten Zelllinien hergestellt werden, um eine hohe GPCR-Oberflächenexpression sicherzustellen. Deshalb sind sie ideale HTS-Tools für das Screening auf Antagonisten der Wechselwirkungen des Glucagonrezeptors und seiner Liganden. Die Membranpräparationen weisen einen Kd-Wert von 3,09 nM für [125L]-Glucagon auf. Mit 1 nM [125L]-Glucagon ergeben 5 oder 10 μg/Well des Glucagonrezeptor-Membranpräparats ein Signal-Hintergrund-Verhältnis von 10:1 oder mehr.
Qualität
SPEZIFIKATIONEN:
1 Einheit = 5 μg
Bmax für die Bindung von [125L] Glucagon: 16,7 pmol/mg Protein
Kd für die Bindung von [125L] Glucagon: ~ 3,09 nM
Signal: Werte für den Hintergrund und die spezifische Bindung in einem kompetitiven Bindungstest mit verschiedenen Mengen des Glucagonrezeptor-Membranpräparats:
10 µg/Well5 µg/Well
Signal: Hintergrund 10,1 35
Spezifische Bindung (cpm) 33315 36252
Spezifikationen
Inkubationsbedingungen
EMPFOHLENE TESTBEDINGUNGEN: Die Membranen werden mit einem radioaktiven Liganden und einem unmarkierten Kompetitor im Bindungspuffer auf einer nicht bindenden 96-Well-Platte gemischt und 1–2 Stunden lang inkubiert. Vor der Filtration wird eine GF/C 96-Well-Filterplatte 30 min lang mit 0,33 % Polyethylenimin beschichtet und danach mit 50 mM HEPES, pH 7,4, 0,5 % BSA gewaschen. Die Bindungsreaktion wird auf die Filterplatte überführt und 3x je 1 mL pro Well pro Waschvorgang mit Waschpuffer gewaschen. Die Platte wird danach getrocknet und ausgezählt.
• Bindungspuffer: 50 mM HEPES, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2 % BSA, filtriert und bei 4 °C
aufbewahrt • Radioligand: [125L]-Glucagon (Perkin-Elmer-Nr.: NEX-207)
• Waschpuffer: 50 mM HEPES, pH 7,4, 500 mM NaCl, 0,1 % BSA, filtriert und bei 4 °C aufbewahrt.
Eine Packung enthält ausreichend Membranen für mindestens 200 Tests (Einheiten), wobei eine Einheit die Membranmenge ist, die mit [125L]-markiertem Glucagon bei 1 nM ein Signal-Hintergrund-Verhältnis von mehr als 10:1 ergibt.
Physikalische Form
Flüssigkeit in Verpackungspuffer: 50 mM Tris pH 7,4, 10 % Glycerin und 1 % BSA; ohne Konservierungsstoffe.
Verpackungsmethode: Die Membranproteine wurden auf 0,5 mg/mL in 1 mL Verpackungspuffer eingestellt, schnell eingefroren und bei -80 °C gelagert.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jiongwei Pan et al.
Cancer gene therapy (2021-01-28)
Significantly high-expressed circFLNA has been found in various cancer cell lines, but not in lung cancer. Therefore, this study aimed to explore the role of circFLNA in the progression of lung cancer. The target gene of circFLNA was determined by
Qiong Li et al.
International journal of stem cells, 14(4), 434-446 (2021-08-31)
MiR-148a-3p has been reported to regulate the differentiation of marrow stromal cell osteoblast. In this study, whether miR-148a-3p regulated the odontoblastic differentiation of human dental pulp stem cells (hDPSCs) or not was explored. The hDPSCs were isolated and identified via
Kelly E Mayo et al.
Pharmacological reviews, 55(1), 167-194 (2003-03-05)
Peptide hormones within the secretin-glucagon family are expressed in endocrine cells of the pancreas and gastrointestinal epithelium and in specialized neurons in the brain, and subserve multiple biological functions, including regulation of growth, nutrient intake, and transit within the gut
Chuanxin Zhang et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 20(19), 1953-1966 (2021-08-31)
Neohesperidin (NH) was reported to regulate osteoclastic differentiation, while LncRNA SNHG1 could inhibit osteogenic differentiation of bone marrow stromal cells (BMSCs). In this study, we aimed to explore whether SNHG1-mediated osteogenic differentiation could be regulated by NH. Osteonecrosis and adjacent
Shuai Yuan et al.
Drug design, development and therapy, 14, 5419-5430 (2020-12-17)
Neohesperidin (NH) and lncRNA HOTAIR (HOTAIR) could regulate osteoclastic and osteogenic differentiation. This study aimed to explore whether HOTAIR-mediated osteogenic differentiation was regulated by NH. Steroid-induced osteonecrosis of the femoral head (SONFH) mice model was established. Histopathological changes in mouse