GF35L
Anti-BDNF Mouse mAb (35928.11)
lyophilized, clone 35928.11, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
35928.11, monoclonal
Form
lyophilized
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BDNF(627)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1-2 µg/ml)
Immunohistochemistry (5-15 µg/ml)
Neutralization Studies (see comments)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Sendtner, M., et al. 1996. Neurochem. Res.21, 831.
Barbacid, M. 1995. Ann. N.Y. Acad. Sci.766, 442.
Gotz, R., et al. 1994. Nature372, 266.
Snider, W.D. 1994. Cell77, 627.
Snider, W.D., et al. 1992. J. Neurobiol.23, 1231.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable