Wichtige Dokumente
GF317
Sigma-Aldrich
TGF-β-III-Protein, human, rekombinant, tierfrei
TGF-β-III is one of three closely related mammalian members of the large TGF-β superfamily.Recombinant animal free human TGF-β-III is manufactured using all non-animal reagents.
Synonym(e):
Transforming Growth Factor Beta 3, TGF-Beta-3, TGF-Beta-III
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Verunreinigungen
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... TGFB3(7043)
Allgemeine Beschreibung
Produktherkunft: E. coli.
TGF-β-III (Transforming Growth Factor Beta III) ist eines von drei eng verwandten Mitgliedern der großen TGF-β-Superfamilie bei Säugetieren. TGF-β-I, TGF-β-II und TGF-β-III sind hoch pleiotrope Zytokine, die vermutlich als zelluläre Switches zur Regulierung von Prozessen wie Immunfunktion, Proliferation und epithelial-mesenchymalem Übergang fungieren. TGF-β-III reguliert Moleküle, die an der Zelladhäsion und der Bildung der extrazellulären Matrix während der Gaumenentwicklung beteiligt sind. TGF-β-III spielt auch eine wichtige Rolle bei der Steuerung der Lungenentwicklung bei Säugetieren und steuert die Wundheilung, indem die Bewegungen der Epidermis- und Hautzellen in der verletzten Haut reguliert werden. Rekombinanter TGF-βIII ist ein 25,0-kDa-Protein, das aus zwei identischen Aminosäurenpolypeptidketten mit einer Länge von 112 Aminosäuren, die durch eine einzelne Disulfidbindung verbunden sind, besteht.
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Qualität
Bestimmt durch die Fähigkeit von TGF-βIII’ die murine IL-4-abhängige Proliferation der murinen HT-2-Zellen zu hemmen. Der erwartete ED50-Wert beträgt ≤ 0,05 ng/ml, was einer spezifischen Aktivität von ≥ 2 x 10^7 Einheiten/mg entspricht.
Physikalische Form
Das Produkt wird vor der Lyophilisierung durch einen 0,2-µm-Filter filtriert.
Rekombinanter, tierfreier humaner TGF-β-III wird unter Verwendung von Reagenzien hergestellt, die nicht von Tieren stammen.
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum aufbewahrt werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable