Merck
GF315
Sigma-Aldrich
Vascular Endothelial Growth Factor 165 human
animal free, >98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Synonym(e):
Vascular Endothelial Growth Factor 165, VEGF-165, VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF-A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
product name
VEGF165- Protein, human, rekombinant, tierfrei, The Vascular endothelial growth factor (VEGF or VEGFA) is a potent mediator of both angiogenesis & vasculogenesis in the fetus & adult. Manufactured using all non-animal reagents.
Qualitätsniveau
Assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Verunreinigungen
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Der vaskuläre endotheliale Wachstumsfaktor (VEGF oder VEGFA) ist ein potenter Mediator bei der Angiogenese und Vaskulogenese bei Föten und Erwachsenen. Menschen exprimieren abwechselnd gesplicte Isoformen mit einer Länge von 121, 145, 165, 183, 189 und 206 Aminosäuren (AA). VEGF165 scheint die am häufigsten vorkommende und potenteste Isoform zu sein, gefolgt von VEGF121 und VEGF189. Der VEGF ist ein starkes Zytokin für Wachstum und Antiogenese. Er stimuliert die Proliferation und das Überleben von Endothelzellen und fördert die Angiogenese und Gefäßdurchlässigkeit. Der VEGF wird in vaskularisiertem Gewebe exprimiert und spielt eine wichtige Rolle bei der normalen und pathologischen Angiogenese. Erhebliche Evidenz impliziert den VEGF bei der Induktion von Tumormetastasen und intraokularen neovaskulären Syndromen. VEGF-Signale durch die drei Rezeptoren; fms-ähnliche Tyrosinkinase (Flt-1), KDR-Genprodukt (das murine Homolog von KDR ist das Flk-1-Genprodukt) und das Flt4-Genprodukt. Rekombinanter humaner VEGF ist ein homodimeres 38,2-kDa-Protein mit Disulfidbindung aus zwei Aminosäurepolypeptidketten mit einer Länge von 165 Aminosäuren.
Produktherkunft: E. coli
Spezifität
Kreuzreaktivität
Maus, Ratte, Schwein, Hamster, Forelle, Grünalge, Schaf, Kuh, Kaninchen, Meerschweinchen
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Qualität
Bioaktivitätsassay: Bestimmt durch die dosisabhängige Stimulation der Proliferation von humanen umbilikalen Venenendothelzellen (HUVEC) bei einem Konzentrationsbereich von 1,0-8,0 ng/ml.
Physikalische Form
Das Produkt wird vor der Lyophilisierung durch einen 0,2-µm-Filter filtriert.
Rekombinanter, tierfreier humaner VEGF165 wird unter Verwendung von Reagenzien hergestellt, die nicht von Tieren stammen.
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum aufbewahrt werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John P Morgan et al.
Nature protocols, 8(9), 1820-1836 (2013-08-31)
This protocol describes how to form a 3D cell culture with explicit, endothelialized microvessels. The approach leads to fully enclosed, perfusable vessels in a bioremodelable hydrogel (type I collagen). The protocol uses microfabrication to enable user-defined geometries of the vascular
Wutigri Nimlamool et al.
Molecular biology of the cell, 26(15), 2755-2768 (2015-06-13)
Gap junctions (GJs) exhibit a complex modus of assembly and degradation to maintain balanced intercellular communication (GJIC). Several growth factors, including vascular endothelial growth factor (VEGF), have been reported to disrupt cell-cell junctions and abolish GJIC. VEGF directly stimulates VEGF-receptor