GF304
GM-CSF Protein, Human Recombinant Animal Free
The GM-CSF protein was initially characterized as a factor that can support the in vitro colony formation of granulocyte macrophage progenitors. The Recombinant animal free human GM-CSF is manufactured using all non-animal reagents.
Synonym(e):
GMCSF, M-CSF, CSF-1, Granulocyte Colony Stimulating Factor, Macrophage Colony Stimulating Factor, Granulocyte/Macrophage Colony Stimulating Factor, G-CSF
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Verunreinigungen
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
None
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Wachstumsfaktoren & -rezeptoren
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1