FMLW04700
Fluoropore Membranfilter
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
gridded filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Fluoropore®
Millipore
Parameter
122 mL/min-cm2 water flow rate
130 °C max. temp.
6 L/min-cm2 air flow rate
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
150 μm
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
5.0 μm pore size
85 % porosity
Blasenpunkt
≥0.48 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
•Hohe Erfassungseffizienz
•Extrem geringer Druckabfall
•Hohe Durchsatzkapazität
•Schwarze Seite unterstützt die korrekte Ausrichtung
Auswahl an Porengrößen:
Fluoropore-Membrane sind mit den Porengrößen 3 µm (FSLW) und 5 µm (FMLW) erhältlich - die kleinere Porengröße sorgt für eine geringere FWHM; die größere Porengröße sorgt für sehr geringen Druckabfall und eine erhöhte Durchsatzkapazität, wodurch die Häufigkeit des Filterwechsels reduziert wird.
Kontrast zwischen Ober- und Unterseite:
Die weiße Seite des FMLW-Filters mit Netzaufdruck sorgt dafür, dass der Filter korrekt ausgerichtet in die Probenahmegeräte eingesetzt wird.
Anwendung
- Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
- Filtern oder Entlüften von Gasen
- UV-Spektroskopie
- Partikelüberwachung
- Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Analyse auf Mikroplastik
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13