Alle Fotos(1)
Key Documents
FCMAB310A4
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Maus-IgG1-k, Klon MOPC-21, Alexa Fluor 488-Konjugat
Mouse IgG1-k Monoclonal Antibody control validated for use in Flow Cytometry.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
MOPC-21, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Die MOPC-21-Tumorlinie, die Maus-IgG1,k produziert, ist ein mineralölinduziertes Plasmozytom. Das Produkt stammt aus BALB/c-Mäusen, das diesen intraperitoneal injiziert wurde. Die Identität und Reinheit des Immunglobulins wird vor der Konjugation durch Immunelektrophorese (IEP) und Ouchterlony-Doppeldiffusion (ODD) festgestellt. Die Elektrophorese des gereinigten Immunglobulins, gefolgt von der Diffusion gegen Anti-Maus-Vollserum, Anti-Maus-IgG1 und Anti-Maus-Kappa-Kette, ergibt einzelne Niederschlagsbögen. Durch ODD ist das gereinigte Immunglobulinpräparat nicht reaktiv mit Antiseren gegen die Maus-Lambda-Leichtkette, Maus-IgA, -IgM, -IgG2a, -IgG2b und -IgG3. Die Spezifität der Färbung mit monoklonalen Antikörpern gegen humane CD-Antigene sollte durch die Bestimmung des Anteils der unspezifischen Bindung an die Zielzellpopulation überprüft werden. Es wird empfohlen, ein nicht reaktives Immunglobulin desselben Isotyps, derselben Konzentration und desselben F/P-Molverhältnisses als Negativkontrolle für jedes in der Durchflusszytometrie oder anderen Immunoassays verwendete monoklonale Antikörperreagenz zu verwenden.
Qualität
Beurteilt für die Verwendung als Isotypkontrolle in der Durchflusszytometrie unter Verwendung von Jurkat-Zellen.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Devin Rocks et al.
Cell reports, 42(10), 113187-113187 (2023-10-01)
Early-life stress and ovarian hormones contribute to increased female vulnerability to cocaine addiction. Here, we reveal molecular substrates in the reward area, the nucleus accumbens, through which these female-specific factors affect immediate and conditioning responses to cocaine. We find shared
Devin Rocks et al.
Nature communications, 13(1), 3438-3438 (2022-06-16)
The female mammalian brain exhibits sex hormone-driven plasticity during the reproductive period. Recent evidence implicates chromatin dynamics in gene regulation underlying this plasticity. However, whether ovarian hormones impact higher-order chromatin organization in post-mitotic neurons in vivo is unknown. Here, we
Alexi Nott et al.
Nature protocols, 16(3), 1629-1646 (2021-01-27)
We present a nuclei isolation protocol for genomic and epigenomic interrogation of multiple cell type populations in the human and rodent brain. The nuclei isolation protocol allows cell type-specific profiling of neurons, microglia, oligodendrocytes, and astrocytes, being compatible with fresh