Wichtige Dokumente
CDRCHKIT4
Milli-Q
Umkehrosmosekartusche
For water purification by reverse osmosis (RO)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Leistungsmerkmale
removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules
Verpackung
pkg of 1 unit
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Umkehrosmosemembran entfernt 95–99 % der Verunreinigungen, einschließlich Ionen, Partikel, Bakterien und organische Moleküle.
Anwendung
Wasseraufbereitung durch Umkehrosmose (RO)