CBL440
Anti-c-Fos Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
Synonym(e):
G0/G1 Switch Regulatory Protein 7
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anti-c-Fos Antibody, Chemicon®, from sheep
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOS(2353)
Spezifität
KNOWN SPECIES CROSS REACTIVITY: Known to cross-react with rat
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Immunocytochemistry: CBL 440 has been used in immunocytochemistry of vibratome sections of rat brains following either surgical damage to one of the hemispheres (where CBL 440 detects c-fos and c-fos related proteins in the nuclei of neurons in the damaged hemisphere) or kainic acid treatment.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable