Merck
CAX2-MXT20
Millipore
CellASIC ONIX2 Verteiler XT (temperaturgeregelt)
Synonym(e):
ONIX2 Manifold XT, Temperature Controlled Manifold
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NC.51
Hersteller/Markenname
CellASIC® ONIX
Allgemeine Beschreibung
CellASIC® ONIX2 Verteiler XT ist ein Konvektionswärmeaustauschmodul, das zum Erreichen der idealen Temperatur beiträgt. Es bringt die Luft zur Wärmung oder Kühlung der Zellen schonend und gleichmäßig in Umlauf.
Anwendung
Forschungskategorie
Zellkultur
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal für kleine Kulturvolumina
  • Hält genaue Zellkulturbedingungen aufrecht
Sonstige Hinweise
Bei der Reinigung der Schläuche des Verteilers XT halten Sie die rechte Seite hoch und waagerecht und lassen Sie das Wärmeaustauschmodul nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen.
Rechtliche Hinweise
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany