Wichtige Dokumente
AT72/5-3D0
Millipore
NovaSeptum® Halter CCS
7-port TC50,5, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
Synonym(e):
NovaSeptum Holder CCS, 7-port TC50,5, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materialien
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
Qualitätsniveau
Kanülengröße
2.0 mm
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Fitting
50.5 mm TC inlet
50.5 mm TC outlet
Allgemeine Beschreibung
Mehrfache Probenahme des Produkts ist im ganzen Herstellungsprozess kritisch. Ein ungenaues oder falsch positives Ergebnis kann zu Quarantäne führen und eine Wiederholung der Analyse erfordern.
Mit dem NovaSeptum®-Halter CCS ist Kontamination keine Bedrohung mehr. Die geschlossene Einheit ist ideal für aseptische und sterile Prozesse und stellt sicher, dass die Probe von der Entnahmestelle bis zur Analyse isoliert bleibt. NovaSeptum® spart auch wertvolles Material durch sein kompaktes Design ohne Totraum.
Die große Auswahl an Standard- und kundenspezifischen Anschlüssen macht die Probenahme an jeder erforderlichen Stelle möglich. Die Probenahmeeinheiten für hochreine Anwendungen sind ideal für 0 sowie für Anwendungen, bei denen eine sehr geringe Affinität zu Proteinen, komplexen Kohlenhydraten oder kleinen Molekülen erforderlich ist. Sie sind in einem flachen Beutel für einfache Lagerung und Aufhängung erhältlich.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Oberfläche, Außenseite: Geschliffen und poliert auf Ra 0,5 µm, elektropoliert, glasperlenbestrahlt
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany