Merck
SYNF484250
Synthware solvent transfer/storage flask
250 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Synonym(e):
Synthware F484250, Straus flask, receiver flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
Materialien
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F484250
Kapazität
250 mL
250 mL
Ventilgröße
0-4 mm
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)