Alle Fotos(1)
Key Documents
AR001
Sigma-Aldrich
Komplettes Adjuvans nach Freund
Synonym(e):
FCA
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Versandbedingung
wet ice
Anwendung
Forschungskategorie
Alle
Zusammensetzung:
85 % Drakeol 6VR (Mineralöl)
15 % Mannidmonooleat (Arlacel A)
20 mg Mycobacterium
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei 2–8 °C bis zu zwölf Monate aufbewahrt werden.
Hinweis: Dieses Material stammt aus den USA und die Spendertiere wiesen zum Zeitpunkt der Blutentnahme keine sichtbaren Erkrankungen auf.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1