Merck
AP4004705
Millipore
Glasfaserfilter ohne Bindemittel
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, thickness 475 μm, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Glasfaser-Membranfilter, Porengröße 0,7 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Agentur
suitable for EPA OTM-45
Beschreibung
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
475 μm
Porengröße
0.7 μm pore size
90 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: AP40
Filtertyp: Tiefenfilter
Überblick
Millipore-Faserscheibenfilter sind mit einer Vielzahl von Fließraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Bindemittel erhältlich und können EO-sterilisiert, gammasterilisiert oder autoklaviert (121 °C bei 1 bar) werden.
Glasfaserfilter mit Bindemittel:
Millipore-Filter mit Bindemittel weisen eine hervorragende Nassfestigkeit auf und eignen sich ausgezeichnet für die qualitative Analyse und Vorfiltration, insbesondere für stark kontaminierte Flüssigkeiten. Sie werden auch häufig zur Klärfiltration wässriger Lösungen eingesetzt.
Typ AP15
•Niedrigste Schmutzaufnahmekapazität
•Empfohlen als Vorfilter für 0,2- bis 0,6-µm-Filter
Typ AP20
•Niedrige Rückhaltefähigkeit und höhere Schmutzaufnahmekapazität als AP15-Filter
•Empfohlen als Vorfilter für 0,8- bis 8,0-µm-Filter
•Einsatz vor AP15-Filtern zu deren Schutz
Typ AP25
•Rückhaltevermögen wie AP20-Filter. Aufgrund der größeren Dicke ist jedoch die Schmutzaufnahmekapazität höher
•Empfohlen als Vorfilter für 0,9- bis 8-µm-Filter, insbesondere für die Filtration proteinhaltiger Lösungen und stark kontaminierter Flüssigkeiten
•Einsatz vor AP15-Filtern zu deren Schutz
Glasfaserfilter ohne Bindemittel:
Die Filter ohne Bindemittel behalten ihre Integrität ohne Gewichtsverlust, wenn sie auf Temperaturen bis zu 500 °C erhitzt werden und können daher für gravimetrische Analysen sowie für die Filtration heißer Gase eingesetzt werden.
Typ APFA
•Gute Rückhalteleistung für kleine Partikel, selbst bei hohen Fließraten
•Empfohlen für die Abwasserüberwachung sowie das Abfangen von Schwebeteilchen aus Gasen (z. B. Rauchgasüberwachung)
•Geeignet für biochemische Anwendungen (z.B. Zellernte und Filtration von Protein- oder Nukleinsäurepräzipitaten)
Typ APFB
•In nassem Zustand höhere Schmutzaufnahmekapazität und höhere mechanische Festigkeit als Typ APFA
•Zur Klärfiltration von Flüssigkeiten, quantitativen Bestimmung von Teilchen in Suspensionen, Szintillationszählung
Typ APFC
•Verbesserte Rückhalteleistung im Vergleich mit APFA, insbesondere bei feinen Partikeln und Mikroorganismen
•Zur Bestimmung des Gesamtgehalts suspendierter Teilchen in Trinkwasser
•Zur Filtration von Protein- oder Nukleinsäure-TCA-Präzipitaten und zur Ernte von Zellen und Mikroorganismen
Typ APFD
•Dicker Filter mit hoher Fließrate und geringer Rückhalteleistung
•Zur Klärfiltration von Suspensionen mit Partikeln > 1,0 µm
Typ APFF
•Zur Filtration extrem feiner Präzipitate, wie z.B. Protein-, Nukleinsäure- oder Serumpräzipitate
•Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
Typ AP40
•Empfohlen für Standardmethoden 2540D zur Bestimmung der Gesamtmenge suspendierter Feststoffe in Wasser
•Empfohlen für die USEPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
•Die Integrität dieser Filter bleibt ohne Gewichtsverlust erhalten, wenn sie nach der Probenfiltration bei 550 °C entzündet werden
•Empfohlen für die Bestimmung flüchtiger, suspendierter Stoffe in Haushalts- und Industrieabwässern
Anwendung
  • Gesamte suspendierte Feststoffe 2540D
  • Empfohlen für EPA-Methode 1311 zur TCLP-Analyse
  • Bestimmung flüchtiger Schwebstoffe in Abwässern und Industrieabwässern
Stapeltests auf PFAS gemäß OTM-45
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anton Taboada-Santos et al.
Water research, 169, 115258-115258 (2019-11-12)
Novel wastewater treatment plants (WWTPs) are designed to be more energy efficient than conventional plants. One approach to becoming more energy efficient is the pre-concentration of organic carbon through chemically enhanced primary treatment (CEPT) or high-rate activated sludge (HRAS). This
Rodrigo B Carneiro et al.
Journal of hazardous materials, 389, 121888-121888 (2019-12-28)
Understanding the role of the different anaerobic digestion stages on the removal of organic micropollutants (OMPs) is essential to mitigate their release from wastewater treatment plants. This study assessed the fate of 21 OMPs during hydrolysis and acidogenesis to elucidate
Raquel A F Neves et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 195, 110465-110465 (2020-03-22)
Complementary studies at different levels of the biological organization are fundamental to fully link environmental exposure to marine benthic dinoflagellate toxins and their effects. In order to contribute to this transdisciplinary evaluation, and for the first time, the present study